Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00788267_m1
          See other NEK6 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Nek6
          Gene Name:
          NIMA-related kinase 6
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.3: 22811927 - 22888598 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00788267_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Nek6
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001277232.1 NP_001264161.1 7 - 8 694 77
          NM_182953.2 NP_891998.1 7 - 8 746 77
          XM_006234100.1 XP_006234162.1 7 - 8 769 77
          GenBank mRNA AY334013.1 - 6 - 7 643 77
          BC160820.1 - 6 - 7 770 7459041 77

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0300000459.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Protein Kinase 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Nek6

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          non-receptor serine/threonine protein kinase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          protein phosphorylation
          apoptotic process
          chromosome segregation
          mitotic nuclear division
          signal transduction
          peptidyl-serine phosphorylation
          regulation of mitotic metaphase/anaphase transition
          positive regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling
          protein autophosphorylation
          cell division
          magnesium ion binding
          protein serine/threonine kinase activity
          signal transducer activity
          ATP binding
          kinesin binding
          protein kinase binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P150486 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 731517 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 452745 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 561856 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 855683 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 915128 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 205379 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 657209 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 955578 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 773056 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 452928 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 840655 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 343649 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 530060 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 30243 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 298551 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 813471 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 479676 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 239780 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 822191 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 882417 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 259920 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 818843 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 32817 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 485106 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 657608 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 527795 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 9314 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 124333 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 59045 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 41461 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 73149 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P150486 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P150486 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P150486 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P17880 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 15707 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 59272 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 58848 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10835972 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10835973 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10835974 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10835971 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10835967 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10835968 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10835965 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10835969 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10835970 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10835966 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10835964 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1374565_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1374565_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1374565_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1374565_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300003988.rn.1 TC0300000459.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300003992.rn.1 TC0300000459.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300003990.rn.1 TC0300000459.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300003989.rn.1 TC0300000459.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300003991.rn.1 TC0300000459.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300003985.rn.1 TC0300000459.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300003986.rn.1 TC0300000459.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300003987.rn.1 TC0300000459.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1374565_at - -
          Rat Expression Set 230 1374565_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10835964 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI179750_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22421634 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1369766 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_63337 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline