Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00788439_m1
          See other PRKAG2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Prkag2
          Gene Name:
          protein kinase, AMP-activated, gamma 2 non-catalytic subunit
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.4: 6559150 - 6799888 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00788439_m1
          Best Coverage
          Size
          재고 정보 본사 재고 보유
          Catalog # 4331182
          제품 정가
          Your Price
          온라인 행사가:
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay 상세 정보

          Gene Symbol: Prkag2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_184051.1 NP_908940.1 10 - 11 972 106
          XM_006235949.1 XP_006236011.1 14 - 15 1640 106
          XM_006235950.1 XP_006236012.1 14 - 15 1637 106
          XM_006235951.1 XP_006236013.1 14 - 15 1640 106
          XM_006235952.1 XP_006236014.1 14 - 15 2543 106
          XM_006235953.2 XP_006236015.1 14 - 15 4249 106
          XM_006235955.2 XP_006236017.1 12 - 13 2513 106
          XM_006235957.2 XP_006236019.1 10 - 11 5276 106
          XM_008762653.1 XP_008760875.1 11 - 12 1524 106
          XM_008762654.1 XP_008760876.1 10 - 11 5272 106
          GenBank mRNA AY348865.1 - 10 - 11 972 106
          BC097267.1 - 12 - 13 1219 106
          FQ223364.1 - 14 - 15 2230 106

          Back To Top

          추가 정보


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0400000091.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 Protein Kinase 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Prkag2

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          kinase modulator

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          glycogen metabolic process
          regulation of glycolytic process
          protein phosphorylation
          negative regulation of protein kinase activity
          positive regulation of peptidyl-threonine phosphorylation
          regulation of fatty acid metabolic process
          intracellular signal transduction
          positive regulation of protein kinase activity
          regulation of catalytic activity
          negative regulation of protein serine/threonine kinase activity
          AMP-activated protein kinase activity
          cAMP-dependent protein kinase inhibitor activity
          ATP binding
          cAMP-dependent protein kinase regulator activity
          phosphorylase kinase regulator activity
          AMP binding
          protein kinase binding
          protein kinase activator activity
          ADP binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P341870 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 720509 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 18490 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 388421 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 758090 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 52340 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 727137 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 961057 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 549474 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 439669 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 238174 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 527188 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 748571 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 771986 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 948772 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 918241 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 221396 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 879297 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 899786 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 818420 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 482809 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 456322 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 139236 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 792796 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 132588 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 149251 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 280476 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 105496 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 51485 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 105059 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 235715 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 562563 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 513200 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 744008 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 493415 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 161127 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 37359 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 56885 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 27463 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 169358 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 19133 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 129370 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 2602 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P341870 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P341870 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P341870 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P341870 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P468323 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 43826 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 98091 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 7757 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 37476 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10852814 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10852803 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10852811 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10852806 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10852807 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10852809 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10852810 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10852816 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10852813 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10852802 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10852808 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10852812 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10852804 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10852815 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10852805 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10852799 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1392263_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1383122_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1375835_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1373952_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1375835_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1373952_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1392263_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1383122_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1392263_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1375835_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1373952_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1383122_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1373952_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1375835_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1383122_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1392263_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400000561.rn.1 TC0400000091.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1373952_at - -
          Rat Expression Set 230 1375835_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1373952_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1375835_at - -
          Rat Expression Set 230 1392263_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1383122_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1383122_at - -
          Rat Expression Set 230 1392263_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10852799 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI101779_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21011193 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1366667 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_50155 - -

          Back To Top

          관련 제품

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline