Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00817478_m1
          See other SLC10A6 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Slc10a6
          Gene Name:
          solute carrier family 10 (sodium/bile acid cotransporter), member 6
          Gene Aliases:
          Soat
          Chromosome Location:
          Chr.14: 7618022 - 7682377 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00817478_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Slc10a6
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_198049.1 NP_932166.1 5 - 6 917 77
          GenBank mRNA AJ583503.1 - 5 - 6 917 77

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1400000125.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Transporter 3' Most Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Slc10a6

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          primary active transporter

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          sodium ion transport
          bile acid and bile salt transport
          sodium-dependent organic anion transport
          transmembrane transport
          bile acid:sodium symporter activity
          sodium-dependent organic anion transmembrane transporter activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P021440 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 222694 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 610493 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 379248 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 626409 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 523209 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 893132 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 588360 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 712162 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 35856 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 968064 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 119806 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 614468 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 14851 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 465933 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 723732 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 177990 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 36732 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 24 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P021440 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P021440 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P021440 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P547850 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 85203 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 4205 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10771263 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10771259 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10771264 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10771262 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10771260 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10771261 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10771258 - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1400000964.rn.1 TC1400000125.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10771258 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21961845 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1649959 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_51218 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline