Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00820676_g1
          See other HSPE1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Hspe1
          Gene Name:
          heat shock protein 1 (chaperonin 10)
          Gene Aliases:
          Cpn10
          Chromosome Location:
          Chr.9: 61691246 - 61724948 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00820676_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Hspe1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_012966.1 NP_037098.1 435 59
          GenBank mRNA BC058492.1 - 210 6887393 59
          FQ209877.1 - 223 59
          FQ220992.1 - 247 59
          FQ222153.1 - 222 59
          X71429.1 - 181 59

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Hspe1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          chaperonin

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          osteoblast differentiation
          protein folding
          ATP binding
          poly(A) RNA binding
          chaperone binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P029918 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_43_P11636 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 96423 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 233248 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 151871 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P029918 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P11636 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P11636 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P029918 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P029918 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_43_P11636 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P11636 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 21604 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10923347 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10923346 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10923348 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10923345 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1386898_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1386898_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1386898_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1386898_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0900005342.rn.1 TC0900000667.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1386898_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1386898_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10923345 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI170613_g_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI170613_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI170613_g_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI170613_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21605052 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1361113 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_60950 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline