Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00820727_g1
          See other FKBP1A GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Fkbp1a
          Gene Name:
          FK506 binding protein 1a
          Gene Aliases:
          FKBP12, Fkbp2
          Chromosome Location:
          Chr.3: 147042944 - 147062725 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00820727_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Fkbp1a
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_013102.3 NP_037234.2 4 - 5 435 69
          GenBank mRNA BC070519.1 - 4 - 5 438 7103884 69
          BC126071.1 - 4 - 5 393 8363608 69
          D86641.1 - 4 - 5 386 69
          FQ214119.1 - 5 - 6 421 69
          FQ228836.1 - 3 - 4 411 69
          U09386.1 - 4 - 5 386 69

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus Rat Tumor Metastasis Panel 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Fkbp1a

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          chaperone

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          protein peptidyl-prolyl isomerization
          negative regulation of protein phosphorylation
          heart morphogenesis
          muscle contraction
          SMAD protein complex assembly
          response to iron ion
          cytokine-mediated signaling pathway
          response to caffeine
          positive regulation of protein ubiquitination
          positive regulation of protein binding
          negative regulation of protein phosphatase type 2B activity
          regulation of protein localization
          regulation of activin receptor signaling pathway
          T cell proliferation
          positive regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling
          extracellular fibril organization
          regulation of immune response
          release of sequestered calcium ion into cytosol
          negative regulation of release of sequestered calcium ion into cytosol
          ventricular cardiac muscle tissue morphogenesis
          regulation of ryanodine-sensitive calcium-release channel activity
          negative regulation of ryanodine-sensitive calcium-release channel activity
          heart trabecula formation
          chaperone-mediated protein folding
          regulation of amyloid precursor protein catabolic process
          amyloid fibril formation
          peptidyl-prolyl cis-trans isomerase activity
          signal transducer activity
          transforming growth factor beta receptor binding
          protein binding
          FK506 binding
          drug binding
          calcium channel inhibitor activity
          enzyme binding
          Hsp70 protein binding
          type I transforming growth factor beta receptor binding
          protein homodimerization activity
          ion channel binding
          SMAD binding
          activin binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P538406 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 181513 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 534285 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 126331 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 133931 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 575495 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 592759 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 161397 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 399094 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 703075 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 638437 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 664599 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 740159 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 67970 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 8631 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P538406 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P538406 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P538406 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P538406 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P11713 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P386331 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 19693 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 43444 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10840749 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10840743 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10840745 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10840744 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10840746 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10840748 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10840742 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10840747 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10840741 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369621_PM_s_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1392479_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369621_s_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1398829_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1398829_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1392479_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1398828_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1398828_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1398828_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369621_PM_s_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1398829_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1398828_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369621_s_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1398829_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300014299.rn.1 TC0300002005.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300014291.rn.1 TC0300002005.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300014296.rn.1 TC0300002005.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300014292.rn.1 TC0300002005.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300014289.rn.1 TC0300002005.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300014295.rn.1 TC0300002005.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300014298.rn.1 TC0300002005.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1398829_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1369621_PM_s_at - -
          Rat Expression Set 230 1398829_at - -
          Rat Expression Set 230 1398828_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1369621_s_at - -
          Rat Expression Set 230 1398828_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10840741 - -
          Rat Genome U34 Set D86641_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI176170_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA875594_s_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI228738_s_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA875594_s_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI176170_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI228738_s_at - -
          Rat Genome U34 Set D86641_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21172862 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1356654 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_50962 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline