Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00820862_g1
          See other PSME2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Psme2
          Gene Name:
          proteasome (prosome, macropain) activator subunit 2
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.15: 34265552 - 34269851 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00820862_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Psme2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_017257.2 NP_058953.1 10 - 11 641 62
          GenBank mRNA BC058486.1 - 10 - 11 679 6918985 62
          BC097331.1 - 10 - 11 641 7389180 62
          D45250.1 - 10 - 11 691 62
          FQ232840.1 - 10 - 11 671 62

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Psme2

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          positive regulation of endopeptidase activity
          antigen processing and presentation of exogenous antigen
          endopeptidase activator activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_42_P792382 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 751316 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 624999 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 884505 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 35645 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 571662 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 368711 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 346 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 95286 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 20290 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 54636 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 30694 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 70836 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P792382 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P792382 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_42_P792382 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P554698 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700143273 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 2157 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700143273 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10783810 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10793366 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10783813 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10783809 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10783807 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10783815 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10783812 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10783808 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10783806 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10783817 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10783816 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10783814 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10783811 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10783805 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10793365 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1367710_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1367710_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1367710_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1367710_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1500011040.rn.1 TC1500001712.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1500011041.rn.1 TC1500001712.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1500011042.rn.1 TC1500001712.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1500011043.rn.1 TC1500001712.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1367710_at - -
          Rat Expression Set 230 1367710_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10793365 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10783805 - -
          Rat Genome U34 Set D45250_s_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI011981_g_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI011981_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA851169_s_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1354317 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_48498 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-9fm2r:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline