Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Sign in
Don't have an account ? Create Account
  • Productos
    • Anticuerpos
    • Oligonucleótidos, cebadores, sondas y genes
    • Ensayos de PCR en tiempo real TaqMan
    • Medios de cultivos celulares
    • Productos químicos
    • Columnas y cartuchos de cromatografía
    • Equipo de laboratorio
    • Material de plástico y suministros para laboratorio
    • Microplacas
    • Productos más ecológicos
    • Ver todas las categorías de productos
  • Applications
    • Bioprocesamiento
    • Cultivo celular y transfección
    • Terapia celular y génica
    • Cromatografía
    • Pruebas moleculares
    • Soluciones digitales
    • Extracción y análisis de ADN y ARN
    • Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Servicios personalizados
    • Servicios de leasing y financiación
    • Servicios de instrumentos
    • Informática de laboratorio
    • OEM y oferta comercial
    • Servicios de formación
    • Unity Lab Services
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y soporte técnico
    • Regístrese para obtener una cuenta
    • Cómo hacer un pedido
    • Asistencia para el instrumental
    • Centros de soporte técnico
    • Centros de formación
    • Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Promociones
  • Contacto
  • Pedido rápido
  • Estado del pedido y seguimiento
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Estado del pedido
          • Pedido rápido
          • Promos
          • Sign in
            Sign in
            Don't have an account ? Create Account
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
            • Productos y proyectos personalizados
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00821065_g1
          See other RPLP0 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Rplp0
          Gene Name:
          ribosomal protein, large, P0
          Gene Aliases:
          Arbp
          Chromosome Location:
          Chr.12: 46791528 - 46794797 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00821065_g1
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Rplp0
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_022402.2 NP_071797.1 2 - 3 121 97
          GenBank mRNA BC062028.1 - 1 - 2 90 5623881 97
          DN931898.1 - 1 - 2 139 97
          FQ209537.1 - 2 - 3 121 97
          FQ209620.1 - 1 - 2 106 97
          FQ209649.1 - 2 - 3 121 97
          FQ209757.1 - 2 - 3 122 97
          FQ210253.1 - 2 - 3 121 97
          FQ210412.1 - 2 - 3 121 97
          FQ211152.1 - 2 - 3 121 97
          FQ211263.1 - 2 - 3 120 97
          FQ212554.1 - 2 - 3 121 97
          FQ212743.1 - 2 - 3 121 97
          FQ212875.1 - 2 - 3 121 97
          FQ212927.1 - 2 - 3 122 97
          FQ213427.1 - 2 - 3 121 97
          FQ213510.1 - 2 - 3 121 97
          FQ213712.1 - 2 - 3 121 97
          FQ213847.1 - 2 - 3 122 97
          FQ214354.1 - 2 - 3 121 97
          FQ214515.1 - 2 - 3 122 97
          FQ214553.1 - 2 - 3 122 97
          FQ214850.1 - 2 - 3 121 97
          FQ214997.1 - 2 - 3 121 97
          FQ215007.1 - 2 - 3 121 97
          FQ215548.1 - 2 - 3 123 97
          FQ215662.1 - 2 - 3 121 97
          FQ215682.1 - 2 - 3 121 97
          FQ215870.1 - 2 - 3 121 97
          FQ216120.1 - 2 - 3 122 97
          FQ216296.1 - 2 - 3 121 97
          FQ216389.1 - 2 - 3 122 97
          FQ216406.1 - 2 - 3 124 97
          FQ216495.1 - 2 - 3 121 97
          FQ216618.1 - 2 - 3 121 97
          FQ216655.1 - 2 - 3 122 97
          FQ216733.1 - 2 - 3 123 97
          FQ216774.1 - 2 - 3 121 97
          FQ216813.1 - 2 - 3 120 97
          FQ216851.1 - 2 - 3 121 97
          FQ216913.1 - 2 - 3 122 97
          FQ217406.1 - 2 - 3 121 97
          FQ218561.1 - 2 - 3 121 97
          FQ218832.1 - 2 - 3 121 97
          FQ218943.1 - 2 - 3 121 97
          FQ219025.1 - 2 - 3 124 97
          FQ219184.1 - 2 - 3 125 97
          FQ219389.1 - 2 - 3 121 97
          FQ219457.1 - 2 - 3 121 97
          FQ219678.1 - 2 - 3 121 97
          FQ219815.1 - 2 - 3 121 97
          FQ219817.1 - 2 - 3 121 97
          FQ219855.1 - 2 - 3 121 97
          FQ219923.1 - 2 - 3 121 97
          FQ220008.1 - 2 - 3 121 97
          FQ220077.1 - 2 - 3 121 97
          FQ220181.1 - 2 - 3 121 97
          FQ220201.1 - 2 - 3 119 97
          FQ220213.1 - 2 - 3 121 97
          FQ220247.1 - 2 - 3 122 97
          FQ220282.1 - 2 - 3 123 97
          FQ220284.1 - 2 - 3 121 97
          FQ220302.1 - 2 - 3 121 97
          FQ220338.1 - 2 - 3 121 97
          FQ220345.1 - 2 - 3 121 97
          FQ220370.1 - 2 - 3 121 97
          FQ220406.1 - 2 - 3 121 97
          FQ220413.1 - 2 - 3 121 97
          FQ220420.1 - 2 - 3 122 97
          FQ220433.1 - 2 - 3 118 97
          FQ220444.1 - 2 - 3 121 97
          FQ220445.1 - 2 - 3 117 97
          FQ220449.1 - 2 - 3 121 97
          FQ220500.1 - 2 - 3 121 97
          FQ220514.1 - 2 - 3 121 97
          FQ220527.1 - 2 - 3 121 97
          FQ220533.1 - 2 - 3 153 97
          FQ220542.1 - 2 - 3 121 97
          FQ220545.1 - 2 - 3 121 97
          FQ220634.1 - 2 - 3 121 97
          FQ220654.1 - 2 - 3 121 97
          FQ220663.1 - 2 - 3 121 97
          FQ220684.1 - 2 - 3 122 97
          FQ220690.1 - 2 - 3 123 97
          FQ220769.1 - 2 - 3 121 97
          FQ220787.1 - 2 - 3 121 97
          FQ220801.1 - 2 - 3 121 97
          FQ220833.1 - 2 - 3 121 97
          FQ220838.1 - 2 - 3 121 97
          FQ220888.1 - 2 - 3 121 97
          FQ220932.1 - 2 - 3 122 97
          FQ221146.1 - 2 - 3 121 97
          FQ221380.1 - 2 - 3 121 97
          FQ221533.1 - 2 - 3 123 97
          FQ222171.1 - 2 - 3 121 97
          FQ222181.1 - 2 - 3 121 97
          FQ222327.1 - 2 - 3 121 97
          FQ222772.1 - 2 - 3 121 97
          FQ222906.1 - 2 - 3 121 97
          FQ223121.1 - 2 - 3 121 97
          FQ223487.1 - 2 - 3 121 97
          FQ224547.1 - 2 - 3 121 97
          FQ224834.1 - 2 - 3 121 97
          FQ224846.1 - 2 - 3 121 97
          FQ225049.1 - 2 - 3 121 97
          FQ225170.1 - 2 - 3 121 97
          FQ225608.1 - 2 - 3 121 97
          FQ225654.1 - 2 - 3 123 97
          FQ225860.1 - 2 - 3 123 97
          FQ225886.1 - 2 - 3 121 97
          FQ226306.1 - 2 - 3 123 97
          FQ227381.1 - 2 - 3 121 97
          FQ227522.1 - 2 - 3 116 97
          FQ227719.1 - 2 - 3 121 97
          FQ227837.1 - 2 - 3 121 97
          FQ227937.1 - 2 - 3 121 97
          FQ227941.1 - 2 - 3 121 97
          FQ227942.1 - 2 - 3 241 97
          FQ228548.1 - 2 - 3 121 97
          FQ228995.1 - 2 - 3 121 97
          FQ228996.1 - 2 - 3 121 97
          FQ229139.1 - 2 - 3 123 97
          FQ229159.1 - 2 - 3 121 97
          FQ229164.1 - 2 - 3 122 97
          FQ229241.1 - 2 - 3 121 97
          FQ229244.1 - 2 - 3 121 97
          FQ229272.1 - 2 - 3 121 97
          FQ229273.1 - 2 - 3 122 97
          FQ229303.1 - 2 - 3 121 97
          FQ229337.1 - 2 - 3 121 97
          FQ229352.1 - 2 - 3 121 97
          FQ229365.1 - 2 - 3 121 97
          FQ229397.1 - 2 - 3 121 97
          FQ229408.1 - 2 - 3 122 97
          FQ229433.1 - 2 - 3 121 97
          FQ229448.1 - 2 - 3 121 97
          FQ229521.1 - 2 - 3 121 97
          FQ229547.1 - 2 - 3 121 97
          FQ229554.1 - 2 - 3 121 97
          FQ229566.1 - 2 - 3 117 97
          FQ229610.1 - 2 - 3 121 97
          FQ229626.1 - 2 - 3 118 97
          FQ229726.1 - 2 - 3 121 97
          FQ229740.1 - 2 - 3 121 97
          FQ229776.1 - 2 - 3 121 97
          FQ229808.1 - 2 - 3 121 97
          FQ229815.1 - 2 - 3 121 97
          FQ229822.1 - 2 - 3 121 97
          FQ229830.1 - 2 - 3 123 97
          FQ229883.1 - 2 - 3 123 97
          FQ229901.1 - 2 - 3 121 97
          FQ229929.1 - 2 - 3 121 97
          FQ229952.1 - 2 - 3 121 97
          FQ229974.1 - 2 - 3 121 97
          FQ230005.1 - 2 - 3 121 97
          FQ230055.1 - 2 - 3 120 97
          FQ230127.1 - 2 - 3 122 97
          FQ230943.1 - 2 - 3 121 97
          FQ231445.1 - 2 - 3 123 97
          FQ231525.1 - 2 - 3 121 97
          FQ231591.1 - 2 - 3 123 97
          FQ231710.1 - 2 - 3 122 97
          FQ231733.1 - 2 - 3 122 97
          FQ231897.1 - 2 - 3 123 97
          FQ231967.1 - 2 - 3 121 97
          FQ232029.1 - 2 - 3 122 97
          FQ232165.1 - 2 - 3 121 97
          FQ232310.1 - 2 - 3 120 97
          FQ232319.1 - 2 - 3 122 97
          FQ232697.1 - 2 - 3 123 97
          FQ232767.1 - 2 - 3 121 97
          FQ232951.1 - 2 - 3 121 97
          FQ233152.1 - 2 - 3 120 97
          FQ233377.1 - 2 - 3 121 97
          FQ233473.1 - 2 - 3 121 97
          FQ233732.1 - 2 - 3 121 97
          FQ233737.1 - 2 - 3 121 97
          FQ233808.1 - 2 - 3 121 97
          FQ234195.1 - 2 - 3 121 97
          FQ234613.1 - 2 - 3 121 97
          FQ234733.1 - 2 - 3 121 97
          FQ234735.1 - 2 - 3 121 97
          FQ234863.1 - 2 - 3 121 97
          FQ235063.1 - 2 - 3 121 97
          FQ235079.1 - 2 - 3 121 97
          FQ235259.1 - 2 - 3 121 97
          X15096.1 - 2 - 3 121 97
          Z29530.1 - 1 - 2 77 97

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 Mammalian Gene Collection Endogenous Controls Detect Genomic DNA Rattus norvegicus Rat Androgen Panel Rat Chemokine Panel Rat Tumor Metastasis Panel Rat Endogenous Controls Inventoried Rat_Endogenous_Controls Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Rplp0

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          ribosomal protein translational protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          translational elongation
          ribosome biogenesis
          cellular response to interleukin-4
          structural constituent of ribosome
          poly(A) RNA binding

          MicroArray Probes:

          Affymetrix

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1200014851.rn.1 TC1200001737.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1200014850.rn.1 TC1200001737.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1200014853.rn.1 TC1200001737.rn.1 RTA TC

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estado del pedido
          • Ayuda con el pedido
          • Pedido rápido
          • Centro de suministros
          • eProcurement (B2B)
          Asistencia Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte técnico
          • Contacto
          • Centros de soporte técnico
          • Documentos y certificados
          • Informar de un problema del sitio web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de formación
          • Promociones
          • Eventos y seminarios web
          • Redes sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Carreras profesionales Carreras profesionales
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas registradas
          • Políticas y avisos
          Nuestra cartera Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Spain flag icon
          Spain

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline