Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00821087_g1
          See other RPL31 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Rpl31
          Gene Name:
          ribosomal protein L31
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.9: 46086959 - 46090444 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00821087_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Rpl31
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_022506.3 NP_071951.1 4 348 94
          GenBank mRNA BC062228.1 - 501 6921741 94
          FQ216848.1 - 4 347 94
          FQ221256.1 - 4 347 94
          FQ221939.1 - 4 346 94
          FQ222963.1 - 4 347 94
          FQ223725.1 - 4 346 94
          FQ226734.1 - 346 94
          FQ228354.1 - 4 347 94
          FQ228461.1 - 4 347 94
          FQ228715.1 - 4 344 94
          X04809.1 - 4 348 94

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Amplicon spans exons and probe does not span exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Rpl31

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          ribosomal protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          translation
          structural constituent of ribosome
          poly(A) RNA binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P056307 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P011276 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 50702 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 562383 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 944112 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 160850 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P056307 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P011276 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P011276 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P056307 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P011276 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P056307 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P575533 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P225364 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P229490 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 23875 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10733064 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10922770 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10877447 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10922769 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10769895 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10853664 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10919376 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10760812 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10764317 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10760811 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10919375 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10877446 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10853663 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10922768 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10769894 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10733063 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10764316 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1367634_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1367634_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1394909_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1394909_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1384239_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1384239_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1367634_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1367634_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0900004220.rn.1 TC0900000523.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0900004221.rn.1 TC0900000523.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0900004225.rn.1 TC0900000523.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0900004223.rn.1 TC0900000523.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0900004227.rn.1 TC0900000523.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0900004219.rn.1 TC0900000523.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1367634_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1367634_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10877446 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10922768 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10853663 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10764316 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10733063 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10760811 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10919375 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA849038_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21060595 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1368903 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_70426 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline