Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00821115_g1
          See other METAP2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Metap2
          Gene Name:
          methionyl aminopeptidase 2
          Gene Aliases:
          Amp2, Mnpep, p67
          Chromosome Location:
          Chr.7: 34762241 - 34789456 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00821115_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Metap2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_022539.1 NP_071984.1 3 - 4 512 95
          GenBank mRNA BC070892.1 - 3 - 4 427 7099147 95
          BC091150.1 - 3 - 4 526 7122560 95
          L10652.1 - 3 - 4 512 95

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 Protease Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Metap2

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          protease

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          proteolysis
          protein processing
          peptidyl-methionine modification
          N-terminal protein amino acid modification
          protein initiator methionine removal
          aminopeptidase activity
          metalloexopeptidase activity
          poly(A) RNA binding
          metal ion binding
          metalloaminopeptidase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P065751 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P065753 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 480719 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 191024 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 151689 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 320075 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 229575 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 368237 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 516234 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 71272 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 884587 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 826681 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 579971 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 486068 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 663665 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 349356 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 401699 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 392754 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 198130 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 2954 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 853204 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 467136 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 153047 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 665287 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 121701 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 128417 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 48334 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 149886 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P065751 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P065753 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P065751 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P065753 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P065751 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P065753 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P15562 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700145442 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 24112 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 63835 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 97278 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 103909 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 23506 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700145442 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10901930 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10901925 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10901928 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10901933 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10901926 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10901929 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10901924 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10901932 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10901934 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10901931 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10901935 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10901927 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10901923 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1398798_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1398798_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1398798_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1398798_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700019993.rn.1 TC0700002506.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700019994.rn.1 TC0700002506.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1398798_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1398798_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10901923 - -
          Rat Genome U34 Set L10652_at - -
          Rat Genome U34 Set L10652_g_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21315266 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1357283 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_58087 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline