Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00821252_g1
          See other RPL10 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Rpl10
          Gene Name:
          ribosomal protein L10
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.X: 156438251 - 156440461 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00821252_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Rpl10
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_031100.1 NP_112362.1 5 - 6 393 84
          GenBank mRNA BC058467.1 - 5 - 6 382 6918973 84
          FQ210278.1 - 5 - 6 377 84
          FQ210394.1 - 1 - 2 95 84
          FQ211102.1 - 1 - 2 95 84
          FQ212456.1 - 1 - 2 95 84
          FQ217196.1 - 1 - 2 95 84
          FQ217560.1 - 1 - 2 95 84
          FQ217981.1 - 1 - 2 95 84
          FQ218098.1 - 5 - 6 377 84
          FQ221411.1 - 1 - 2 95 84
          FQ221714.1 - 1 - 2 95 84
          FQ221864.1 - 5 - 6 377 84
          FQ222021.1 - 5 - 6 377 84
          FQ222201.1 - 1 - 2 95 84
          FQ222372.1 - 1 - 2 95 84
          FQ222670.1 - 1 - 2 95 84
          FQ222782.1 - 1 - 2 95 84
          FQ223155.1 - 1 - 2 95 84
          FQ223157.1 - 1 - 2 95 84
          FQ224407.1 - 1 - 2 95 84
          FQ224785.1 - 1 - 2 95 84
          FQ226301.1 - 1 - 2 95 84
          FQ228167.1 - 1 - 2 95 84
          FQ229032.1 - 5 - 6 376 84
          FQ229696.1 - 3 - 4 504 84
          FQ231791.1 - 1 - 2 95 84
          FQ233952.1 - 5 - 6 377 84
          FQ235226.1 - 1 - 2 95 84
          X87106.1 - 5 - 6 393 84

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Rpl10

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          ribosomal protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          translation
          structural constituent of ribosome
          poly(A) RNA binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P010456 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P513994 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 810157 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 779962 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P513994 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P010456 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P010456 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P513994 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P513994 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P010456 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P552949 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P513994 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700143287 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700143287 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10940407 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10940408 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10940410 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10940409 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10800492 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10800491 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10940406 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1367625_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1367625_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1367625_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1367625_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0X00016389.rn.1 TC0X00002637.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0X00016391.rn.1 TC0X00002637.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1367625_at - -
          Rat Expression Set 230 1367625_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10800491 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10940406 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA945611_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21570740 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1376415 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline