Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00821287_g1
          See other RPS21 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Rps21
          Gene Name:
          ribosomal protein S21
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.3: 175629087 - 175630205 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00821287_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Rps21
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_031111.1 NP_112373.1 4 - 5 229 82
          XM_006235823.1 XP_006235885.1 4 - 5 318 82
          GenBank mRNA BC058464.1 - 4 - 5 234 6918340 82
          FQ210654.1 - 4 - 5 232 82
          FQ210736.1 - 4 - 5 232 82
          FQ210823.1 - 4 - 5 230 82
          FQ210868.1 - 4 - 5 231 82
          FQ212305.1 - 4 - 5 231 82
          FQ212673.1 - 4 - 5 224 82
          FQ217300.1 - 4 - 5 230 82
          FQ221031.1 - 4 - 5 232 82
          FQ221222.1 - 4 - 5 232 82
          FQ221352.1 - 4 - 5 230 82
          FQ221376.1 - 4 - 5 230 82
          FQ221719.1 - 4 - 5 231 82
          FQ221773.1 - 4 - 5 230 82
          FQ221895.1 - 4 - 5 230 82
          FQ222195.1 - 4 - 5 230 82
          FQ222197.1 - 4 - 5 230 82
          FQ222346.1 - 4 - 5 231 82
          FQ222395.1 - 4 - 5 230 82
          FQ222640.1 - 4 - 5 233 82
          FQ222661.1 - 4 - 5 230 82
          FQ222692.1 - 4 - 5 232 82
          FQ222861.1 - 4 - 5 230 82
          FQ223083.1 - 4 - 5 230 82
          FQ223085.1 - 4 - 5 230 82
          FQ223126.1 - 4 - 5 230 82
          FQ223140.1 - 4 - 5 229 82
          FQ223281.1 - 4 - 5 230 82
          FQ223324.1 - 4 - 5 230 82
          FQ223458.1 - 4 - 5 231 82
          FQ223473.1 - 4 - 5 260 82
          FQ224512.1 - 4 - 5 82
          FQ224728.1 - 4 - 5 232 82
          FQ228565.1 - 4 - 5 231 82
          FQ228580.1 - 4 - 5 231 82
          FQ228593.1 - 4 - 5 230 82
          FQ228604.1 - 4 - 5 235 82
          FQ229072.1 - 4 - 5 225 82
          FQ229301.1 - 4 - 5 234 82
          FQ229813.1 - 4 - 5 230 82
          X79059.1 - 4 - 5 229 82

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Rps21

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          ribosomal protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          endonucleolytic cleavage in ITS1 to separate SSU-rRNA from 5.8S rRNA and LSU-rRNA from tricistronic rRNA transcript (SSU-rRNA, 5.8S rRNA, LSU-rRNA)
          endonucleolytic cleavage to generate mature 3'-end of SSU-rRNA from (SSU-rRNA, 5.8S rRNA, LSU-rRNA)
          translational elongation
          biological_process
          ribosomal small subunit biogenesis
          molecular_function
          structural constituent of ribosome
          ribosome binding
          poly(A) RNA binding
          protein N-terminus binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P310152 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 511878 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P310152 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P310152 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P310152 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P310152 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700484168 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700484168 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10842806 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10842808 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10842810 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10909760 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10842809 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10938963 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10873651 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10909759 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10842807 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10873650 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10842805 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10909758 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10873649 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10938962 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1398852_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1398852_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1398852_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1398852_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300018854.rn.1 TC0300002560.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1398852_at - -
          Rat Expression Set 230 1398852_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10938962 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10909758 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10873649 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10842805 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI178207_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA955374_s_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21653893 - -
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21983018 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1358719 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_57081 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7b6576f7bc-d59m7:80/100.66.79.221:80.
          git-commit: 6d309ebe7a31b2ceadeb87f43b473eebab110cf3
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-2026.03.11-1.0