Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00821523_g1
          See other DPP3 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Dpp3
          Gene Name:
          dipeptidylpeptidase 3
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.1: 220166124 - 220189676 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00821523_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 2,694.00
          Your Price
          Online offer:
          2694.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Dpp3
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_053748.1 NP_446200.1 1 - 2 284 56
          XM_006230633.2 XP_006230695.1 2 - 3 471 56
          GenBank mRNA BC107673.1 - 2 - 3 295 7938129 56
          D89340.2 - 1 - 2 284 56

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Protease Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Dpp3

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          metalloprotease

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          proteolysis
          metallopeptidase activity
          dipeptidyl-peptidase activity
          zinc ion binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P074539 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P074539 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P074539 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P074539 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P821374 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700228407 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 99332 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 13936 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 68492 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700228407 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10840608 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10727705 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10727707 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10727704 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10727702 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10727703 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10727706 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10727701 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10840607 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1367966_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1367966_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1367966_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1367966_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100067200.rn.1 TC0100008148.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100067198.rn.1 TC0100008148.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1367966_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1367966_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10840607 - -
          Rat Genome U34 Set D89340_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21440992 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1350938 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_67464 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline