Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00821572_g1
          See other H3F3B GE Assays ›
          Gene Symbol:
          H3f3b
          Gene Name:
          H3 histone, family 3B
          Gene Aliases:
          H3.3B
          Chromosome Location:
          Chr.10: 104573666 - 104575890 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00821572_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: H3f3b
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_053985.2 NP_446437.1 2 - 3 263 85
          GenBank mRNA BC063159.1 - 2 - 3 263 6921452 85
          BC078759.1 - 2 - 3 232 7112262 85
          FQ215473.1 - 2 - 3 256 85
          FQ225133.1 - 2 - 3 258 85
          FQ225528.1 - 2 - 3 256 85
          FQ226787.1 - 2 - 3 256 85
          FQ227040.1 - 2 - 3 258 85
          FQ227260.1 - 2 - 3 261 85
          FQ227957.1 - 2 - 3 258 85
          FQ228569.1 - 2 - 3 258 85
          FQ232451.1 - 2 - 3 192 85
          FQ232671.1 - 2 - 3 256 85
          FQ232852.1 - 2 - 3 258 85
          FQ234172.1 - 2 - 3 258 85
          FQ234408.1 - 2 - 3 256 85
          FQ235236.1 - 2 - 3 261 85
          X73683.1 - 2 - 3 254 85

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene H3f3b

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          histone

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          osteoblast differentiation
          nucleosome assembly
          DNA replication-independent nucleosome assembly
          nucleus organization
          brain development
          response to hormone
          positive regulation of cell growth
          muscle cell differentiation
          regulation of centromere complex assembly
          negative regulation of chromosome condensation
          RNA polymerase II core promoter sequence-specific DNA binding
          RNA polymerase II distal enhancer sequence-specific DNA binding
          molecular_function
          DNA binding
          nucleosomal DNA binding
          protein heterodimerization activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P188326 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P518041 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 720820 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P188326 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P188326 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P188326 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P556586 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P518041 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P481749 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 29480 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10770339 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10753922 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10888126 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10728699 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10749071 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10749074 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10749073 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10728698 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10896550 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10770338 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10749072 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10770340 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10739542 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10770341 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10896548 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10888125 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10749070 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10728697 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10739541 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10753921 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10896549 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10896547 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10770337 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1390019_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1398888_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370190_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370190_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1390019_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1398888_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1398849_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1398849_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370190_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1398888_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1390019_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1398849_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1390019_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370190_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1398849_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1398888_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000037529.rn.1 TC1000004137.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000037532.rn.1 TC1000004137.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000037530.rn.1 TC1000004137.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1398849_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1390019_at - -
          Rat Expression Set 230 1398888_at - -
          Rat Expression Set 230 1398888_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1370190_at - -
          Rat Expression Set 230 1390019_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1398849_at - -
          Rat Expression Set 230 1370190_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10770337 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10896549 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10728697 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10753921 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10749070 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI177503_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA875069_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI010256_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI169289_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI136747_s_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI170709_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 20853326 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1349008 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_63000 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline