Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00821773_g1
          See other NIP7 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Nip7
          Gene Name:
          NIP7, nucleolar pre-rRNA processing protein
          Gene Aliases:
          CGI-37, Nip7p, pEachy
          Chromosome Location:
          Chr.19: 39257586 - 39259728 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00821773_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Nip7
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_138847.1 NP_620202.1 3 - 4 367 66
          GenBank mRNA AF158186.1 - 3 - 4 367 66
          BC059114.1 - 3 - 4 338 6921568 66
          BC086589.1 - 3 - 4 290 7309991 66

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Nip7

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          scaffold/adaptor protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          ribosome assembly
          poly(A) RNA binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P1053706 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 390542 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P1053706 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P1053706 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P1053706 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P1053706 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 35902 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 701438696 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10807628 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10796093 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10807631 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10807626 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10807630 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10807629 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10807627 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10796092 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10807625 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387950_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387950_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387950_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387950_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1900004719.rn.1 TC1900000535.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1900004718.rn.1 TC1900000535.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1387950_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1387950_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10807625 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10796092 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI071990_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 20859718 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1363954 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_62455 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline