Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00821803_g1
          See other LY6I GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Ly6i
          Gene Name:
          lymphocyte antigen 6 complex, locus I
          Gene Aliases:
          Ly6b
          Chromosome Location:
          Chr.7: 116419573 - 116425017 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00821803_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Ly6i
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_139257.1 NP_640350.1 3 - 4 291 85
          XM_006241765.2 XP_006241827.1 278 85
          XM_006241766.2 XP_006241828.1 4 - 5 418 85
          XM_008765545.1 XP_008763767.1 4 - 5 405 85
          GenBank mRNA M30689.1 - 3 - 4 291 85

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect transcript(s) from off target gene(s). Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Ly6i

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P269055 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 824180 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 52263 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 49993 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 138854 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P269055 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P269055 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P269055 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P269055 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 61065 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10904592 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10904591 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10904590 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1388273_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1378690_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370401_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370401_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1388273_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1378690_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370401_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370401_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700025662.rn.1 TC0700003352.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700025660.rn.1 TC0700003352.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1388273_at - -
          Rat Expression Set 230 1370401_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1388273_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1370401_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10904590 - -
          Rat Genome U34 Set M30689_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21445231 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1350759 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_58638 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7b6576f7bc-9kpsn:80/100.66.79.221:80.
          git-commit: 6d309ebe7a31b2ceadeb87f43b473eebab110cf3
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-2026.03.11-1.0