Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00821806_m1
          See other COX5A GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Cox5a
          Gene Name:
          cytochrome c oxidase, subunit Va
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.8: 62298358 - 62309765 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00821806_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Cox5a
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_145783.1 NP_665726.1 4 - 5 463 82
          GenBank mRNA FQ210272.1 - 4 - 5 496 82
          FQ211124.1 - 4 - 5 523 82
          FQ217698.1 - 4 - 5 486 82
          FQ223883.1 - 4 - 5 480 82
          FQ224560.1 - 4 - 5 488 82
          FQ224768.1 - 4 - 5 489 82
          FQ228531.1 - 4 - 5 496 82
          X15030.1 - 4 - 5 463 82

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Cox5a

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          oxidase oxidoreductase metabolite interconversion enzyme

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          hydrogen ion transmembrane transport
          cytochrome-c oxidase activity
          metal ion binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P000131 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 696602 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 779002 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 229981 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 623581 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 745056 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 120770 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 599496 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 514693 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 68894 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P000131 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P000131 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P000131 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P634674 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 78959 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910343 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910342 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910339 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10844203 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910341 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910340 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10910338 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10844202 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1375127_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1375127_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370888_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370888_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370888_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370888_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1375127_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1375127_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800005419.rn.1 TC0800000791.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800005418.rn.1 TC0800000791.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1370888_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1375127_at - -
          Rat Expression Set 230 1375127_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1370888_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910338 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10844202 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI104513_at - -
          Rat Genome U34 Set X15030_at - -
          Rat Genome U34 Set X15030_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 20866608 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1357173 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_66439 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline