Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00821854_g1
          See other MINA GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Mina
          Gene Name:
          myc induced nuclear antigen
          Gene Aliases:
          Mina53
          Chromosome Location:
          Chr.11|NW_007906276: 3562 - 4600 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00821854_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Mina
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_153309.2 NP_695221.1 3 - 4 596 71
          XM_008768680.1 XP_008766902.1 3 - 4 661 71
          GenBank mRNA AB083195.1 - 2 - 3 571 71
          BC087650.1 - 3 - 4 596 7310399 71

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Mina

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          transcription, DNA-templated
          regulation of transcription, DNA-templated
          transcription from RNA polymerase II promoter
          cell proliferation
          ribosome biogenesis
          oxidation-reduction process
          transcriptional repressor activity, RNA polymerase II transcription factor binding
          metal ion binding
          dioxygenase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P292437 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 250978 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 711289 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 940385 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 543034 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 643935 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 845206 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 879367 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 638854 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 141354 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 82596 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 82465 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 963931 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 475410 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 162238 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 526136 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 318447 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 110616 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 47276 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 15202 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 77860 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P292437 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P292437 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P292437 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P292437 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P158498 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P302225 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 16629 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 51716 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 1522 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10753540 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10753534 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10753536 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10753539 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10753535 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10753537 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10753533 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1392743_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1392743_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1386075_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1386074_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1386075_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1386074_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1386074_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1386074_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1392743_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1392743_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1100008703.rn.1 TC1100001433.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1100008701.rn.1 TC1100001433.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1100008702.rn.1 TC1100001433.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1386075_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1386075_at - -
          Rat Expression Set 230 1386074_at - -
          Rat Expression Set 230 1386074_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1392743_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1392743_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10753533 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA850705_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA964770_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 20969671 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1355934 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_54141 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline