Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00821872_g1
          See other PKIG GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Pkig
          Gene Name:
          protein kinase (cAMP-dependent, catalytic) inhibitor gamma
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.3: 160047273 - 160115180 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00821872_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Pkig
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_153469.4 NP_703199.1 2 - 3 222 90
          XM_006235518.2 XP_006235580.1 2 - 3 1463 90
          XM_006235520.2 XP_006235582.1 3 - 4 314 90
          XM_006235521.1 XP_006235583.1 3 - 4 406 90
          XM_006235522.1 XP_006235584.1 2 - 3 337 90
          XM_008762469.1 XP_008760691.1 2 - 3 1684 90
          XM_008762470.1 XP_008760692.1 2 - 3 253 90
          GenBank mRNA AY150308.3 - 2 - 3 194 90
          BC088108.1 - 2 - 3 222 7368431 90
          FQ218619.1 - 2 - 3 318 90

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Pkig

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          kinase inhibitor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          negative regulation of protein kinase activity
          signal transduction
          phosphorylation
          negative regulation of protein import into nucleus
          negative regulation of protein serine/threonine kinase activity
          negative regulation of cAMP-dependent protein kinase activity
          cAMP-dependent protein kinase inhibitor activity
          kinase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P157138 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P157133 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 154594 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 218236 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 196120 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 412344 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 475056 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 875974 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 490357 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 810893 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 743641 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 184442 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 968697 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 704135 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 462595 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 576291 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 717167 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 679897 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 718514 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 33168 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 223402 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 8741 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 476287 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 840235 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 181296 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 544477 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 52191 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 885057 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 101630 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 785439 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 351803 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 805865 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 851572 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 122897 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 831533 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 12252 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 627961 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 821589 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 665710 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 272905 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 724984 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 368144 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 534263 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 840132 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 253536 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 567397 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 680879 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 265520 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 435407 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 801163 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 867452 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 95880 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 76248 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 10341 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 32796 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 174198 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 90608 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 173358 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 15772 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P157138 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P157131 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P157138 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P157131 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P157138 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P157131 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P545478 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 55269 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 72746 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 25646 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 69182 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 32842 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10842042 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10842040 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10842041 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10842039 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1392415_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1392415_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1371600_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1371600_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1371600_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1371600_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300016904.rn.1 TC0300002263.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300016906.rn.1 TC0300002263.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300016905.rn.1 TC0300002263.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300016907.rn.1 TC0300002263.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1371600_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1371600_at - -
          Rat Expression Set 230 1392415_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1392415_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10842039 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA944560_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI070559_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21620597 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1360205 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_51508 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline