Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00824678_s1
          See other JUND GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Jund
          Gene Name:
          jun D proto-oncogene
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.16: 20485028 - 20486707 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00824678_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Jund
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001286966.1 NP_001273895.1 1 462 77
          NM_138875.4 NP_620230.1 1 462 77
          GenBank mRNA BC062053.1 - 1 462 5598945 77

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Jund

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          basic leucine zipper transcription factor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          osteoblast development
          regulation of transcription, DNA-templated
          transcription from RNA polymerase II promoter
          aging
          circadian rhythm
          response to light stimulus
          response to mechanical stimulus
          response to organic cyclic compound
          response to lipopolysaccharide
          response to peptide hormone
          positive regulation of osteoblast differentiation
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          cellular response to calcium ion
          RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding
          DNA binding
          double-stranded DNA binding
          transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
          ligand-dependent nuclear receptor binding
          enzyme binding
          sequence-specific DNA binding
          transcription regulatory region DNA binding
          protein heterodimerization activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P119675 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P119675 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P119675 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P119675 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P537443 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P15517 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10790952 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10787506 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10790949 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10790953 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10790950 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10790951 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10787505 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10790948 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387762_PM_s_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387762_s_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1393138_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1393138_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1375768_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1375768_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387762_PM_s_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1393138_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1393138_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387762_s_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1375768_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1375768_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1600010615.rn.1 TC1600001393.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1600010613.rn.1 TC1600001393.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1600010614.rn.1 TC1600001393.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1375768_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1387762_s_at - -
          Rat Expression Set 230 1375768_at - -
          Rat Expression Set 230 1387762_PM_s_at - -
          Rat Expression Set 230 1393138_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1393138_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10790948 - -
          Rat Genome U34 Set D26307cds_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI231178_at - -
          Rat Genome U34 Set D26307cds_at - -
          Rat Genome U34 Set D26307cds_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 20933026 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1360473 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline