Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01135658_m1
          See other ING3 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Ing3
          Gene Name:
          inhibitor of growth family, member 3
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.4: 49017236 - 49044450 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01135658_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Ing3
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001034107.1 NP_001029279.1 3 - 4 272 77
          XM_006236140.2 XP_006236202.1 3 - 4 347 77
          XM_006236141.2 XP_006236203.1 2 - 3 275 77
          GenBank mRNA BC100082.1 - 3 - 4 272 7385392 77

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0400000454.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Ing3

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          chromatin/chromatin-binding, or -regulatory protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          transcription, DNA-templated
          regulation of transcription, DNA-templated
          biological_process
          regulation of growth
          positive regulation of apoptotic process
          histone H4 acetylation
          histone H2A acetylation
          molecular_function
          histone acetyltransferase activity
          zinc ion binding
          methylated histone binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P100788 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 207922 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 868236 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 862430 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 495282 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 963749 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 925930 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 237187 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 241216 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 870682 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 537875 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 108038 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 495070 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 165011 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 216491 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 377886 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 782410 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 570187 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 226689 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 806761 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 170968 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 121023 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 179640 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P100788 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P100788 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P100788 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P180538 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 41885 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 51437 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 43633 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10853925 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10853922 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10853929 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10853927 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10853919 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10853920 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10853930 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10853928 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10853921 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10853923 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10853926 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10853924 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10853918 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1372945_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1372945_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1372945_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1372945_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400003230.rn.1 TC0400000454.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400003234.rn.1 TC0400000454.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400003237.rn.1 TC0400000454.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400003241.rn.1 TC0400000454.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400003231.rn.1 TC0400000454.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400003238.rn.1 TC0400000454.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400003235.rn.1 TC0400000454.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400003239.rn.1 TC0400000454.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400003242.rn.1 TC0400000454.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400003236.rn.1 TC0400000454.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400003240.rn.1 TC0400000454.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1372945_at - -
          Rat Expression Set 230 1372945_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10853918 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21499342 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1353072 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-9fm2r:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline