Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01168200_m1
          See other LUC7L2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Luc7l2
          Gene Name:
          LUC7-like 2 (S. cerevisiae)
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.4: 66290319 - 66357970 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01168200_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Luc7l2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001107853.1 NP_001101323.1 9 - 10 1333 82
          XM_006236314.2 XP_006236376.1 11 - 12 1172 82
          XM_006236315.2 XP_006236377.1 10 - 11 1836 82
          XM_006236316.2 XP_006236378.1 10 - 11 1065 82
          XM_006236319.2 XP_006236381.1 9 - 10 1765 82
          XM_006236321.2 XP_006236383.1 8 - 9 1373 82
          XM_006236322.2 XP_006236384.1 9 - 10 1018 82
          XM_006236323.2 XP_006236385.1 11 - 12 1534 82
          XM_008762778.1 XP_008761000.1 10 - 11 3972 82
          XM_008762779.1 XP_008761001.1 9 - 10 3941 82
          XM_008762780.1 XP_008761002.1 10 - 11 1272 82
          XM_008762781.1 XP_008761003.1 9 - 10 1785 82
          GenBank mRNA BC166855.1 - 9 - 10 1354 9099059 82

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0400000666.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length between 71 and 85 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Probe spans exons

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          mRNA splice site selection
          mRNA binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P178202 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P149600 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 304806 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 264396 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 375024 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 274880 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 636432 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 110487 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 29725 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 696199 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 13160 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 36562 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 345492 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 684210 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 166662 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 177604 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 876243 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 565006 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 517203 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 17243 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 202741 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 633948 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 416150 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 235762 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 254065 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 383152 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 339669 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 23555 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 935315 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 709962 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 837659 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 89784 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 533678 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 227497 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 66430 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 49652 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 22688 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 403118 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 217944 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 6588 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 732560 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 386280 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 41303 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 362375 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 797177 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 289019 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 960730 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 173532 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 152422 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 105743 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 147451 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 65087 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 31467 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 134525 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 145040 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P149600 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P178202 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P178202 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P149600 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P178202 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P149600 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P178202 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 54726 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 4914 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10854634 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10854636 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10854628 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10854633 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10854627 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10854630 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10854632 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10854631 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10854629 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10854635 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10854626 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1399116_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1399116_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1399116_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1399116_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400004852.rn.1 TC0400000666.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400004855.rn.1 TC0400000666.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400004853.rn.1 TC0400000666.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400004854.rn.1 TC0400000666.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1399116_at - -
          Rat Expression Set 230 1399116_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10854626 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI171781_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI103665_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 20711000 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1361282 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline