Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01170093_m1
          See other DNAJB11 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Dnajb11
          Gene Name:
          DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily B, member 11
          Gene Aliases:
          LRRGT00084
          Chromosome Location:
          Chr.11: 81741342 - 81757806 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01170093_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Dnajb11
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001015021.1 NP_001015021.1 7 - 8 922 64
          GenBank mRNA AY387070.1 - 7 - 8 742 64
          BC093384.1 - 7 - 8 922 7389370 64

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1100001892.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Dnajb11

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          chaperone

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          protein folding
          mRNA modification
          unfolded protein binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_42_P554157 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 598835 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 222584 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 853224 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 377835 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 762659 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 732522 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 944797 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 596318 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 337530 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 224364 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 145226 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 589177 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 69263 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 21822 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P554157 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P554157 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_42_P554157 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P461304 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 20253 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 104893 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10755177 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10755175 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10755172 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10755179 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10755178 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10755173 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10755180 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10755174 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10755181 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10755176 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10755171 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1389308_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1389308_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1389308_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1389308_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1100012104.rn.1 TC1100001892.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1389308_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1389308_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10755171 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI070200_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 20825174 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1530413 - -
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1350007 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_161134 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline