Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01180761_m1
          See other YTHDF2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Ythdf2
          Gene Name:
          YTH N(6)-methyladenosine RNA binding protein 2
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.5: 150364490 - 150390173 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01180761_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Ythdf2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001047099.1 NP_001040564.1 4 - 5 292 112
          GenBank mRNA AB259152.1 - 4 - 5 292 112
          BC166407.1 - 3 - 4 207 7453874 112

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0500003741.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length greater than or equal to 101 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Probe spans exons

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          regulation of mRNA stability
          poly(A) RNA binding
          N6-methyladenosine-containing RNA binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P019901 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P019896 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 386113 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 305771 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 308663 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 405925 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 210003 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 207206 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 144931 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 535199 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 105286 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 100563 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 686752 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 671452 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 611367 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 639808 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 85953 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 628103 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 142649 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P019896 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P019901 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P019901 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P019896 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P019896 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P019901 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P15689 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P19830 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P269940 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 89622 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 47100 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 6314 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10880235 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10880239 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10880234 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10880236 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10880238 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10880233 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1371960_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1375695_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1371960_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1375695_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1375695_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1375695_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500027900.rn.1 TC0500003741.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500027911.rn.1 TC0500003741.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1375695_at - -
          Rat Expression Set 230 1371960_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1371960_at - -
          Rat Expression Set 230 1375695_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10880233 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI029198_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI230548_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22371288 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1360649 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline