Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01182416_m1
          See other CRBN GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Crbn
          Gene Name:
          cereblon
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.4: 138866761 - 138885556 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01182416_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Crbn
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001015003.2 NP_001015003.1 6 - 7 771 76
          GenBank mRNA AY973953.1 - 6 - 7 758 76
          BC099779.1 - 6 - 7 756 76
          BC127455.1 - 6 - 7 763 7112865 76

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0400003489.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Protease Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Crbn

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          ubiquitin-protein ligase protein modifying enzyme

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          protein ubiquitination
          negative regulation of protein homooligomerization
          negative regulation of ion transmembrane transport
          proteasome-mediated ubiquitin-dependent protein catabolic process
          positive regulation of protein homodimerization activity
          ATP-dependent peptidase activity
          protein binding
          metal ion binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P157829 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 478168 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 498275 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 206711 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 885132 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 693469 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 663992 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 863170 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 335638 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 103679 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 507890 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 623777 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 943493 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 510085 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 464527 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 133069 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 86778 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 131297 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P286245 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P286245 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P286245 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P286245 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 2662 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864526 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864535 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864527 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864528 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864537 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864533 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864532 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864531 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864529 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864536 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10725151 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864534 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864530 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10725150 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10864525 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1381972_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1383144_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1381972_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1383144_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1381972_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1381972_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400024560.rn.1 TC0400003489.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1381972_at - -
          Rat Expression Set 230 1381972_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864525 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI010944_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1370207 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline