Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01184960_g1
          See other MOB1A GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Mob1a
          Gene Name:
          MOB kinase activator 1A
          Gene Aliases:
          Mobk1b, Mobkl1b
          Chromosome Location:
          Chr.4: 115024927 - 115041904 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01184960_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Mob1a
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001033891.1 NP_001029063.1 5 - 6 741 72
          GenBank mRNA BC101879.1 - 5 - 6 741 7929996 72

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0400001245.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Mob1a

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          kinase activator

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          hippo signaling
          metal ion binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P163406 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P117281 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P1010867 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 103000 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 766683 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 314602 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 60532 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 717474 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 329109 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 304882 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 958202 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 596281 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 939296 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 170266 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 899893 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 727654 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 264276 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 626725 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 147540 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 44149 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P117281 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P1010867 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P1010867 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P117281 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P117281 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P1010867 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P222679 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P1010867 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 39086 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 99783 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 12955 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10856708 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10718460 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10856705 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10856709 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10718461 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10856711 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10856710 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10856704 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10856706 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10718459 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10856703 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10856707 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1371998_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1392961_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1397372_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1392961_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1397372_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1371998_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1371998_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1371998_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1392961_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1397372_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1392961_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1397372_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400008839.rn.1 TC0400001245.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400008840.rn.1 TC0400001245.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400008836.rn.1 TC0400001245.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400008834.rn.1 TC0400001245.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400008835.rn.1 TC0400001245.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400008838.rn.1 TC0400001245.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1371998_at - -
          Rat Expression Set 230 1371998_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1397372_at - -
          Rat Expression Set 230 1392961_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1392961_at - -
          Rat Expression Set 230 1397372_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10856703 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI176611_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22065839 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1353550 - -
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1530521 - -
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1359894 - -
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1360651 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_161164 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline