Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01189533_m1
          See other NSG2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Nsg2
          Gene Name:
          neuron specific gene family member 2
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.10: 15867885 - 15928169 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01189533_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Nsg2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001034152.1 NP_001029324.1 4 - 5 469 55
          GenBank mRNA BC105916.1 - 4 - 5 469 7384671 55

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1000002469.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Nsg2

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          dopamine receptor signaling pathway
          clathrin coat assembly
          clathrin light chain binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_42_P822838 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 18123 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 698233 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 931792 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 250197 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 903266 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 910204 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 882052 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 565437 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 100047 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 578863 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 112446 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 27333 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 867720 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 423335 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 902473 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 255497 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 551785 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 442794 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 335258 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 592442 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 338048 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 6211 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 938399 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 739047 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 471910 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 136957 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 773905 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 940252 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 748767 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 433562 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 11210 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 395147 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 724455 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 429560 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 88238 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 759791 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 609268 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 347848 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 646617 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 247723 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 234442 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 270806 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 553350 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 856273 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 109371 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 341472 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 534254 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 666839 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 80464 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 152957 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 111386 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 83553 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 9596 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 42795 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P822838 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P822838 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_42_P822838 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 90072 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 2592 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 94160 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 95461 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 13512 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10741805 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10741806 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10741808 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10741809 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10741807 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10741804 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1372118_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1372118_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1372118_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1372118_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000022450.rn.1 TC1000002469.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000022447.rn.1 TC1000002469.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000022448.rn.1 TC1000002469.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000022449.rn.1 TC1000002469.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1372118_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1372118_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10741804 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI146172_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21306705 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1372827 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-5xfkf:80/100.66.78.86:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline