Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01190408_m1
          See other ECHDC1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Echdc1
          Gene Name:
          ethylmalonyl-CoA decarboxylase 1
          Gene Aliases:
          MMCD
          Chromosome Location:
          Chr.1: 30874410 - 30919103 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01190408_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 2,694.00
          Your Price
          Online offer:
          2694.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Echdc1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001007734.1 NP_001007735.1 5 - 6 628 70
          XM_006227746.2 XP_006227808.1 5 - 6 818 70
          XM_006227747.2 XP_006227809.1 5 - 6 1415 70
          GenBank mRNA BC079052.1 - 5 - 6 628 7115386 70

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0100004254.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Echdc1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          hydratase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          metabolic process
          methylmalonyl-CoA decarboxylase activity
          carboxy-lyase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P817696 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 28198 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 226783 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 899540 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 924808 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 66374 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 57067 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 881393 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 115772 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 545177 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 545876 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 914586 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 447689 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 678243 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 327703 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 808827 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 391885 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 111353 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 44235 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 887233 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 874639 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 17649 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 3799 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 58738 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 121554 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P817696 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P817696 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P817696 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P817696 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P191962 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 67475 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 99666 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 55176 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 81424 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10717417 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10717416 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10717414 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10717419 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10717420 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10717415 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10717418 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10717413 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1374585_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1374585_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1374585_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1374585_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100033949.rn.1 TC0100004254.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100033948.rn.1 TC0100004254.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100033950.rn.1 TC0100004254.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100033951.rn.1 TC0100004254.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1374585_at - -
          Rat Expression Set 230 1374585_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10717413 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA851921_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1530351 - -
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1373528 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_54458 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_161423 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline