Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01191490_m1
          See other CCDC117 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Ccdc117
          Gene Name:
          coiled-coil domain containing 117
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.14: 85763396 - 85772762 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01191490_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Ccdc117
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001017502.1 NP_001017502.1 4 - 5 620 93
          GenBank mRNA BC087119.1 - 4 - 5 620 7097247 93

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1400002173.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Ccdc117

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P896107 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 119890 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 611357 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 402654 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 428681 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 448413 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 116266 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 314249 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 477510 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 154573 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P896107 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P896107 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P896107 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P896107 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 39357 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10778200 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10778198 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10778199 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10778197 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10778201 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10778196 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1379500_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1379500_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1395600_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1395600_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1395600_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1379500_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1379500_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1395600_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1400016087.rn.1 TC1400002173.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1379500_at - -
          Rat Expression Set 230 1379500_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1395600_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1395600_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10778196 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA860044_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI227694_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1650984 - -
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1530386 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_160785 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline