Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01253033_m1
          See other GFAP GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Gfap
          Gene Name:
          glial fibrillary acidic protein
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.10: 90990762 - 90999501 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01253033_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Gfap
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_017009.2 NP_058705.2 6 - 7 1126 75
          XM_008768261.1 XP_008766483.1 6 - 7 1192 75
          GenBank mRNA BC088851.1 - 6 - 7 1126 7315338 75
          EF094477.1 - 2 - 3 344 75
          L27219.1 - 6 - 7 1130 75
          U03700.1 - 6 - 7 1150 75

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1000003888.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Gfap

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          response to wounding
          positive regulation of Schwann cell proliferation
          negative regulation of neuron projection development
          astrocyte development
          extracellular matrix organization
          neuron projection regeneration
          intermediate filament-based process
          intermediate filament organization
          regulation of neurotransmitter uptake
          Bergmann glial cell differentiation
          positive regulation of glial cell proliferation
          long-term synaptic potentiation
          integrin binding
          structural molecule activity
          structural constituent of cytoskeleton
          kinase binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P049977 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P464502 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 336592 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 906639 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 578492 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 538654 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 688574 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 427140 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 559783 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 171749 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P464502 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P049977 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P464502 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P049977 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P049977 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P464502 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P464502 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700514037 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700514037 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10747955 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10747957 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10747958 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10747952 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10747956 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10747949 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10747953 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10747950 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10747954 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10747948 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368353_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368353_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368353_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368353_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000035143.rn.1 TC1000003888.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000035142.rn.1 TC1000003888.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000035140.rn.1 TC1000003888.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000035129.rn.1 TC1000003888.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000035131.rn.1 TC1000003888.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000035136.rn.1 TC1000003888.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000035132.rn.1 TC1000003888.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000035141.rn.1 TC1000003888.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000035138.rn.1 TC1000003888.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000035137.rn.1 TC1000003888.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1368353_at - -
          Rat Expression Set 230 1368353_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10747948 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1376423 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7b6576f7bc-t4kr2:80/100.66.77.141:80.
          git-commit: 6d309ebe7a31b2ceadeb87f43b473eebab110cf3
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-2026.03.11-1.0