Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01288822_m1
          See other RNF130 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Rnf130
          Gene Name:
          ring finger protein 130
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.10: 35537976 - 35610711 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01288822_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Rnf130
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001037658.1 NP_001032747.1 883 115
          GenBank mRNA AY190520.1 - 883 115
          BC166595.1 - 1048 5599048 115
          FQ234228.1 - 2 - 3 373 115

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1000004344.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Rnf130

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          apoptotic process
          programmed cell death
          protein ubiquitination
          molecular_function
          ubiquitin-protein transferase activity
          zinc ion binding
          ligase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P259051 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 851969 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 912060 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 546596 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 397017 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 279768 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 768141 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 351798 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 763999 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 681575 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 331678 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 266546 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 110123 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 199187 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 876061 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 54501 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 396142 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 165429 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 19639 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 50622 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 76204 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P259051 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P259051 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P259051 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P259051 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 58933 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 21900 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 83776 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10940676 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10940676 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1372330_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1372330_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1372330_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1372330_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000040041.rn.1 TC1000004344.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000040040.rn.1 TC1000004344.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1372330_at - -
          Rat Expression Set 230 1372330_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10940676 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA891810_g_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA891810_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI170244_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 20715547 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline