Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Sign in
Don't have an account ?
Create Account
Productos
Anticuerpos
Oligonucleótidos, cebadores, sondas y genes
Ensayos de PCR en tiempo real TaqMan
Medios de cultivos celulares
Productos químicos
Columnas y cartuchos de cromatografía
Equipo de laboratorio
Material de plástico y suministros para laboratorio
Microplacas
Productos más ecológicos
Ver todas las categorías de productos
Applications
Bioprocesamiento
Cultivo celular y transfección
Terapia celular y génica
Cromatografía
Pruebas moleculares
Soluciones digitales
Extracción y análisis de ADN y ARN
Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
Ver todas las aplicaciones y técnicas
Servicios
Servicios 360° de CDMO y CRO
Servicios de CDMO
Servicios de CRO
Servicios personalizados
Servicios de leasing y financiación
Servicios de instrumentos
Informática de laboratorio
OEM y oferta comercial
Servicios de formación
Unity Lab Services
Ver todos los servicios
Ayuda y soporte técnico
Regístrese para obtener una cuenta
Cómo hacer un pedido
Asistencia para el instrumental
Centros de soporte técnico
Centros de formación
Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
A quiénes brindamos nuestros servicios
Industria biotecnológica
Sector biofarmacéutico
CDMO
Diagnósticos de laboratorio
Ciencias aplicadas e industriales
Promociones
Contacto
Pedido rápido
Estado del pedido y seguimiento
Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Buscar
Search button
Estado del pedido
Pedido rápido
Promos
Sign in
Sign in
Don't have an account ?
Create Account
Cuenta
Pedidos
Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
Productos y proyectos personalizados
Services Central
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
Home
›
Search Tool
›
Search Results
› Rn01307004_mH
See other HOXB4 GE Assays ›
Gene Symbol:
Hoxb4
Gene Name:
homeo box B4
Gene Aliases:
RGD1560113
Chromosome Location:
Chr.10: 84167331 - 84169913 on Build Rnor_6.0
Species:
Rat
Species Specific ID (Flybase ID):
-
Assay ID
Rn01307004_mH
Best Coverage
Size
FAM-MGB | XS: 75 rxns
FAM-MGB | S: 250 rxns
FAM-MGB | M: 750 rxns
FAM-MGB | L: 2900 rxns
VIC-MGB_PL | S: 360 rxns
VIC-MGB_PL | M: 750 rxns
VIC-MGB_PL | L: 2900 rxns
VIC-MGB | S: 360 rxns
VIC-MGB | M: 750 rxns
VIC-MGB | L: 2900 rxns
Availability
Inventoried
Catalog #
4331182
Price
284.00
Your Price
Online offer:
266.65
266.65
Check your price ›
Agregar
Genomic Map
Assay Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
Assay Details
Gene Symbol: Hoxb4
Interrogated Sequence
Translated Protein
Exon Boundary
Assay Location
IMAGE Clone ID
Amplicon Length
RefSeq
NM_001100787.1
NP_001094257.1
1 - 2
658
53
GenBank mRNA
BC161863.1
-
1 - 2
658
7098209
53
Back To Top
More Information
Updated Mapping Information
This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1000001507.rn.1
Set Membership:
Amplicon length less than or equal to 70
3' Most
Mammalian Gene Collection
Recommended Assay
Rattus norvegicus
Inventoried
Probe spans exons
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
morphogenesis of an epithelial sheet
cell proliferation
anterior/posterior pattern specification
hemopoiesis
positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
somatic stem cell division
spleen development
bone marrow development
embryonic skeletal system morphogenesis
skeletal system morphogenesis
definitive hemopoiesis
hematopoietic stem cell differentiation
positive regulation of stem cell differentiation
DNA binding
transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
sequence-specific DNA binding
MicroArray Probes:
Agilent
Affymetrix
Illumina
Array Name
Probe IDs
Targets
Target Type
Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2
A_64_P080439
-
-
Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M
175884
-
-
Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M
197103
-
-
Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3
A_64_P080439
-
-
Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3
A_64_P080439
-
-
Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray
A_64_P080439
-
-
Array Name
Probe IDs
Targets
Target Type
Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array
10737729
-
-
Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array
10737728
-
-
Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array
10737727
-
-
Rat Genome 230 2.0 Array
1386125_at
-
-
Rat Genome 230 2.0 Array
1386125_PM_at
-
-
Affymetrix Rat Clariom S Assay
PSR1000013405.rn.1
TC1000001507.rn.1
RTA TC
Affymetrix Rat Clariom S Assay
PSR1000013406.rn.1
TC1000001507.rn.1
RTA TC
Rat Expression Set 230
1386125_at
-
-
Rat Expression Set 230
1386125_PM_at
-
-
Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array
10737727
-
-
Array Name
Probe IDs
Targets
Target Type
Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip
ILMN_1363620
-
-
Back To Top
Related Products
TaqMan
®
Fast Advanced Master Mix
SuperScript
®
VILO
™
cDNA Synthesis Kit
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-5xfkf:80/100.66.78.86:80.
git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.45.0-Offline