Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01308977_m1
          See other ZFR GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Zfr
          Gene Name:
          zinc finger RNA binding protein
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.2: 62150251 - 62213048 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01308977_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Zfr
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001270972.1 NP_001257901.1 19 - 20 3287 62
          XM_006232054.2 XP_006232116.1 18 - 19 3081 62
          XM_008760782.1 XP_008759004.1 18 - 19 3343 62
          XM_008760783.1 XP_008759005.1 18 - 19 3090 62
          GenBank mRNA BC092648.1 - 5 - 6 502 62
          BC161952.1 - 4 - 5 434 9026284 62

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0200000586.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          RNA metabolism protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          multicellular organism development
          DNA binding
          zinc ion binding
          poly(A) RNA binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P148062 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P161763 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P148062 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P148062 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P148062 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P271989 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P162457 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 20898 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10813750 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10813749 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10813746 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10813748 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10813751 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10813747 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10813732 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1393080_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1393080_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1372878_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1372878_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1393080_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1372878_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1393080_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1372878_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200003708.rn.1 TC0200000586.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200003710.rn.1 TC0200000586.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200003705.rn.1 TC0200000586.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200003706.rn.1 TC0200000586.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1372878_at - -
          Rat Expression Set 230 1372878_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1393080_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1393080_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10813732 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA963808_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22314232 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1356617 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_53116 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline