Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01316994_m1
          See other PITX2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Pitx2
          Gene Name:
          paired-like homeodomain 2
          Gene Aliases:
          Pitx-2, Pitx2c, Ptx2
          Chromosome Location:
          Chr.2: 233602732 - 233621055 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01316994_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Pitx2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001042505.1 NP_001035970.1 2 - 3 755 58
          NM_019334.2 NP_062207.1 3 - 4 456 58
          GenBank mRNA AF039832.1 - 3 - 4 456 58
          AJ222971.1 - 2 - 3 763 58
          AJ222972.1 - 3 - 4 509 58
          EF519321.1 - 2 - 3 245 58

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0200002176.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Pitx2

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          homeodomain transcription factor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          patterning of blood vessels
          vasculogenesis
          in utero embryonic development
          neuron migration
          extraocular skeletal muscle development
          atrioventricular valve development
          cardiac neural crest cell migration involved in outflow tract morphogenesis
          pulmonary myocardium development
          regulation of transcription, DNA-templated
          regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          transcription from RNA polymerase II promoter
          determination of left/right symmetry
          brain development
          heart development
          skeletal muscle tissue development
          myoblast fusion
          male gonad development
          female gonad development
          anatomical structure morphogenesis
          response to hormone
          organ morphogenesis
          Wnt signaling pathway
          subthalamic nucleus development
          hypothalamus cell migration
          pituitary gland development
          neuron differentiation
          lung development
          regulation of cell migration
          embryonic camera-type eye development
          response to vitamin A
          embryonic hindlimb morphogenesis
          vascular smooth muscle cell differentiation
          deltoid tuberosity development
          regulation of cell proliferation
          odontogenesis of dentin-containing tooth
          odontogenesis
          camera-type eye development
          positive regulation of DNA binding
          positive regulation of transcription, DNA-templated
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          spleen development
          embryonic digestive tract morphogenesis
          cardiac muscle tissue development
          cardiac muscle cell differentiation
          atrial cardiac muscle tissue morphogenesis
          ventricular cardiac muscle cell development
          digestive system development
          ventricular septum morphogenesis
          left lung morphogenesis
          pulmonary vein morphogenesis
          superior vena cava morphogenesis
          endodermal digestive tract morphogenesis
          iris morphogenesis
          cell proliferation involved in outflow tract morphogenesis
          left/right axis specification
          positive regulation of myoblast proliferation
          transcription regulatory region sequence-specific DNA binding
          RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding
          RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
          transcriptional activator activity, RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific binding
          transcriptional repressor activity, RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific binding
          RNA polymerase II transcription factor binding
          RNA polymerase II activating transcription factor binding
          RNA polymerase II transcription coactivator activity
          transcriptional repressor activity, RNA polymerase II transcription factor binding
          DNA binding
          chromatin binding
          transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
          transcription factor binding
          chromatin DNA binding
          identical protein binding
          protein homodimerization activity
          sequence-specific DNA binding
          phosphoprotein binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P072648 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 464687 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 492168 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 512535 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 434479 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 704058 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 913644 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 120346 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 213265 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 314441 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 248368 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 523503 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 287663 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 877262 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 758388 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 896757 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 385735 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 314515 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 938911 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 21436 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 9075 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 91667 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P072648 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P072648 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P072648 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P718970 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 702076272 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 74096 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 22760 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 702076272 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10818997 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10818994 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10818996 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10818990 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10818993 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10818991 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10818995 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10818989 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368785_PM_a_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368785_a_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368785_a_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368785_PM_a_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200015066.rn.1 TC0200002176.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1368785_a_at - -
          Rat Expression Set 230 1368785_PM_a_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10818989 - -
          Rat Genome U34 Set AF039832_g_at - -
          Rat Genome U34 Set AF039832_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21740405 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1369098 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_64864 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline