Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01336503_m1
          See other CUL3 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Cul3
          Gene Name:
          cullin 3
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.9: 86044485 - 86129071 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01336503_m1
          Best Coverage
          Size
          재고 정보 본사 재고 보유
          Catalog # 4331182
          제품 정가 2,694.00
          Your Price
          온라인 행사가:
          2694.0
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay 상세 정보

          Gene Symbol: Cul3
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001106923.1 NP_001100393.1 11 - 12 1654 63
          XM_008767226.1 XP_008765448.1 12 - 13 1806 63
          XM_008767227.1 XP_008765449.1 11 - 12 2530 63
          XM_008767228.1 XP_008765450.1 11 - 12 3021 63
          XM_008767229.1 XP_008765451.1 11 - 12 2818 63
          GenBank mRNA BC168969.1 - 11 - 12 1659 9026830 63

          Back To Top

          추가 정보


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0900002320.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 Apoptosis Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          ubiquitin-protein ligase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          protein polyubiquitination
          mitotic cell cycle
          cell morphogenesis
          in utero embryonic development
          trophectodermal cellular morphogenesis
          regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          protein monoubiquitination
          ER to Golgi vesicle-mediated transport
          mitotic metaphase plate congression
          integrin-mediated signaling pathway
          gastrulation
          negative regulation of cyclin-dependent protein serine/threonine kinase by cyclin degradation
          biological_process
          Wnt signaling pathway
          cell migration
          protein ubiquitination
          stem cell division
          positive regulation of cytokinesis
          negative regulation of Rho protein signal transduction
          embryonic cleavage
          stress fiber assembly
          proteasome-mediated ubiquitin-dependent protein catabolic process
          fibroblast apoptotic process
          positive regulation of mitotic metaphase/anaphase transition
          COPII vesicle coating
          liver morphogenesis
          molecular_function
          ubiquitin-protein transferase activity
          protein binding
          cyclin binding
          POZ domain binding
          ubiquitin protein ligase binding
          protein homodimerization activity
          protein heterodimerization activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_42_P836526 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 593409 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 217515 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 53197 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 702334 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 380472 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 215101 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 116728 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 334738 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 172581 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 107478 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 339830 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 860316 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 947101 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 568949 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 680486 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 805827 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 864859 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 780881 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 118270 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 37378 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 500707 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 782853 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 909494 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 128307 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 649237 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 311441 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 149244 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 243237 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 864907 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 431667 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 196692 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 873101 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 841823 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 798486 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 192774 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 852769 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 891587 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 403665 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 964752 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 337183 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 385176 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 237870 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 384589 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 122054 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 22757 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 148106 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 140764 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 80861 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 103678 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 120298 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 63565 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P836526 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P836526 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_42_P836526 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P21143 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P312103 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 9493 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10929311 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10929304 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10929307 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10929309 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10929316 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10929310 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10929314 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10929305 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10929308 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10929306 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10929317 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10929312 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10929313 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10929303 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10929315 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10929302 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10929301 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1376241_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1393343_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1399132_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1393343_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1376241_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1399132_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1399132_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1399132_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1376241_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1393343_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1393343_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1376241_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0900019006.rn.1 TC0900002320.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1376241_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1399132_at - -
          Rat Expression Set 230 1376241_at - -
          Rat Expression Set 230 1399132_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1393343_at - -
          Rat Expression Set 230 1393343_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10929301 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA901222_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI105022_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA858761_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI072520_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 20763069 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1373249 - -

          Back To Top

          관련 제품

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline