Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01352550_g1
          See other GADD45G GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Gadd45g
          Gene Name:
          growth arrest and DNA-damage-inducible, gamma
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.17: 13391474 - 13393219 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01352550_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Gadd45g
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001077640.1 NP_001071108.1 2 - 3 247 58
          GenBank mRNA AB020978.1 - 2 - 3 247 58
          BC168643.1 - 2 - 3 247 9092341 58
          FQ218856.1 - 2 - 3 265 58

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1700001392.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 Apoptosis 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus Inventoried Probe spans exons

          Gene Ontology Categories:

          Function(s)

          activation of MAPKKK activity
          activation of MAPKK activity
          negative regulation of protein kinase activity
          apoptotic process
          multicellular organism development
          cell differentiation
          positive regulation of apoptotic process
          positive regulation of JNK cascade
          regulation of cell cycle
          positive regulation of p38MAPK cascade

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P098255 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 114174 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P098255 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P098255 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P098255 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P365379 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700529189 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700529189 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10797531 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10797530 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10797529 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10797528 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10797527 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1388792_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1388792_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1388792_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1388792_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1700009717.rn.1 TC1700001392.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1700009718.rn.1 TC1700001392.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1700009719.rn.1 TC1700001392.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1388792_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1388792_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10797527 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1367453 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline