Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01401227_m1
          See other RGD1309870 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          RGD1309870
          Gene Name:
          hypothetical LOC289778
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.14: 91557406 - 91613483 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01401227_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: RGD1309870
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001106018.1 NP_001099488.1 5 - 6 529 69
          XM_006251478.2 XP_006251540.1 8 - 9 1603 69
          XM_006251479.2 XP_006251541.1 7 - 8 1561 69
          XM_006251481.2 XP_006251543.1 7 - 8 804 69
          XM_006251482.2 XP_006251544.1 7 - 8 596 69

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1400001000.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Probe spans exons

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_43_P19848 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 287238 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 399420 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 970091 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 80343 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 512909 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 763772 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 807348 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 319908 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 824181 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 298361 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 798707 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 77057 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 833522 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 38533 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 463528 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 76063 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 925171 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 299091 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 837410 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 621796 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 78418 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 46464 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 47908 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 24260 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P19848 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P19848 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_43_P19848 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P19848 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 70898 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10774248 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10774250 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10774249 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10774252 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10774251 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10774247 - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1400007384.rn.1 TC1400001000.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10774247 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 20795848 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1355254 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-9fm2r:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline