Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01401429_m1
          See other MAP2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Map2
          Gene Name:
          microtubule-associated protein 2
          Gene Aliases:
          MAP2R, Mtap2
          Chromosome Location:
          Chr.9: 73334908 - 73462972 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01401429_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Map2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_013066.1 NP_037198.1 9 - 10 4841 86
          XM_006245100.2 XP_006245162.1 9 - 10 8990 86
          XM_008767197.1 XP_008765419.1 9 - 10 5021 86
          XM_008767198.1 XP_008765420.1 9 - 10 5021 86
          XM_008767199.1 XP_008765421.1 9 - 10 5018 86
          XM_008767200.1 XP_008765422.1 9 - 10 5018 86
          XM_008767201.1 XP_008765423.1 9 - 10 5018 86
          XM_008767202.1 XP_008765424.1 9 - 10 5009 86
          XM_008767203.1 XP_008765425.1 9 - 10 5021 86
          XM_008767204.1 XP_008765426.1 8 - 9 4775 86
          XM_008767205.1 XP_008765427.1 8 - 9 4763 86
          XM_008767206.1 XP_008765428.1 9 - 10 4809 86
          XM_008767207.1 XP_008765429.1 7 - 8 828 86
          XM_008767208.1 XP_008765430.1 7 - 8 827 86
          GenBank mRNA BC081835.1 - 7 - 8 839 86
          X17682.1 - 6 - 7 731 86
          X51842.1 - 9 - 10 4813 86
          X54100.1 - 9 - 10 4841 86
          X74211.1 - 6 - 7 714 86

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0900000816.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Map2

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          microtubule bundle formation
          axonogenesis
          dendrite development
          central nervous system neuron development
          neuron projection development
          response to estradiol
          response to progesterone
          dendrite morphogenesis
          cellular response to organic substance
          dystroglycan binding
          protein binding
          calmodulin binding
          microtubule binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P013018 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 842894 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 289694 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 333429 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 338161 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 654691 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 825835 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 737306 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 173465 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 151244 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 552221 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 399439 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 144634 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 391333 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 62804 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 855616 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 638595 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 76867 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 221457 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 215488 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 738659 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 184231 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 279289 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 286570 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 843414 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 186695 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 93054 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 613132 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 579468 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 64958 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 91150 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 285386 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 492670 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 77516 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 200722 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 245061 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 140557 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 865209 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 590812 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 490209 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 38689 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 301535 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 639076 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 922149 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 670677 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 270483 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 531457 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 859047 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 618259 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 968751 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 324490 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 339540 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 649392 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 783545 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 504411 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 368047 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 240994 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 853143 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 166893 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 688465 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 517188 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 281342 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 106346 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 855844 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 104166 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 787496 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 160397 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 619654 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 822726 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 29039 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 173481 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 63001 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 101954 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 55213 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 163539 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 67201 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 2488 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 46068 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 28369 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 19537 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 157980 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 100820 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 171924 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 15497 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P013018 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P013018 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P013018 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P111897 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P243134 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 93698 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 19223 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 100592 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 46400 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 81516 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 77921 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10924018 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10924027 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10924031 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10924020 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10924029 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10924019 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10924024 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10924023 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10924017 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10924030 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10924026 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10924016 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10924021 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10924032 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10924022 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10924028 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10924015 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1388152_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368411_PM_a_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1388152_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368411_a_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368411_PM_a_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1388152_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1388152_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368411_a_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0900006708.rn.1 TC0900000816.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1368411_a_at - -
          Rat Expression Set 230 1368411_PM_a_at - -
          Rat Expression Set 230 1388152_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1388152_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10924015 - -
          Rat Genome U34 Set S74265_s_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI228850_s_at - -
          Rat Genome U34 Set X17682_s_at - -
          Rat Genome U34 Set U30938_at - -
          Rat Genome U34 Set X53455cds_s_at - -
          Rat Genome U34 Set X53455cds_s_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI228850_s_at - -
          Rat Genome U34 Set U30938_at - -
          Rat Genome U34 Set S74265_s_at - -
          Rat Genome U34 Set X17682_s_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21142464 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1366653 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_61584 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-5xfkf:80/100.66.78.86:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline