Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01401665_m1
          See other CHMP2A GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Chmp2a
          Gene Name:
          charged multivesicular body protein 2A
          Gene Aliases:
          RGD1305050
          Chromosome Location:
          Chr.1: 65540800 - 65543708 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01401665_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 2,694.00
          Your Price
          Online offer:
          2694.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Chmp2a
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001108906.1 NP_001102376.1 2 - 3 342 116
          XM_006228117.1 XP_006228179.1 2 - 3 732 116
          XM_006228118.1 XP_006228180.1 2 - 3 732 116
          GenBank mRNA BC167093.1 - 2 - 3 340 9088608 116
          FQ222002.1 - 2 - 3 308 116
          FQ227339.1 - 2 - 3 358 116
          FQ229914.1 - 2 - 3 250 116
          FQ230074.1 - 2 - 3 343 116
          FQ230732.1 - 2 - 3 358 116
          FQ231086.1 - 2 - 3 363 116
          FQ231147.1 - 2 - 3 337 116
          FQ233974.1 - 2 - 3 253 116

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0100000734.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length greater than or equal to 101 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus Inventoried Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          membrane traffic protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          cell separation after cytokinesis
          nucleus organization
          vacuolar transport
          mitotic metaphase plate congression
          membrane invagination
          regulation of centrosome duplication
          viral budding via host ESCRT complex
          establishment of protein localization
          regulation of viral process
          protein polymerization
          protein homooligomerization
          protein heterooligomerization
          negative regulation of cell death
          regulation of mitotic spindle assembly
          positive regulation of viral release from host cell
          positive regulation of exosomal secretion
          negative regulation of centriole elongation
          protein domain specific binding
          phosphatidylcholine binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P148636 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 717257 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 955711 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 114818 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P148636 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P148636 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P148636 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P148636 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10704276 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10704278 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10704280 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10704277 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10704279 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10704266 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1388559_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1373042_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1373042_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1388559_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1373042_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1373042_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100004914.rn.1 TC0100000734.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100004913.rn.1 TC0100000734.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100004916.rn.1 TC0100000734.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100004918.rn.1 TC0100000734.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100004912.rn.1 TC0100000734.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100004910.rn.1 TC0100000734.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100004920.rn.1 TC0100000734.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100004911.rn.1 TC0100000734.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100004908.rn.1 TC0100000734.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1388559_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1388559_at - -
          Rat Expression Set 230 1373042_at - -
          Rat Expression Set 230 1373042_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10704266 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA892768_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA900975_s_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI136295_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI231179_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1363676 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline