Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01401715_g1
          See other TRIM28 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Trim28
          Gene Name:
          tripartite motif-containing 28
          Gene Aliases:
          Kap1, Krip1, Tif1b
          Chromosome Location:
          Chr.1: 65544365 - 65551043 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01401715_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Trim28
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_053916.1 NP_446368.1 4 - 5 1013 65
          XM_006228108.2 XP_006228170.1 4 - 5 1009 65
          GenBank mRNA BC166843.1 - 4 - 5 1013 9028761 65
          U95041.1 - 1 - 2 142 65

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0100004672.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          in utero embryonic development
          epithelial to mesenchymal transition
          DNA repair
          transcription, DNA-templated
          protein phosphorylation
          embryo implantation
          protein ubiquitination
          protein sumoylation
          positive regulation of transcription factor import into nucleus
          DNA methylation involved in embryo development
          innate immune response
          positive regulation of DNA repair
          negative regulation of transcription, DNA-templated
          positive regulation of transcription, DNA-templated
          protein autophosphorylation
          protein oligomerization
          convergent extension involved in axis elongation
          embryonic placenta morphogenesis
          negative regulation of DNA demethylation
          negative regulation of viral release from host cell
          regulation of genetic imprinting
          DNA binding
          transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
          transcription coactivator activity
          transcription corepressor activity
          protein kinase activity
          ubiquitin-protein transferase activity
          zinc ion binding
          ligase activity
          ubiquitin protein ligase binding
          Krueppel-associated box domain binding
          sequence-specific DNA binding
          poly(A) RNA binding
          chromo shadow domain binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_42_P671125 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 390487 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 749299 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 319044 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 68333 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P671125 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P671125 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_42_P671125 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P156439 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P671125 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10719091 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10719098 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10719093 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10719089 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10719102 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10719094 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10719101 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10719099 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10719090 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10719095 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10719100 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10719096 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10719092 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10719103 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10719097 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10719088 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1372155_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1372155_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1395822_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1395822_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1372155_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1372155_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100036870.rn.1 TC0100004672.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1372155_at - -
          Rat Expression Set 230 1372155_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10719088 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI178993_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22101915 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1361680 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline