Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01402376_m1
          See other ERCC3 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Ercc3
          Gene Name:
          excision repair cross-complementation group 3
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.18: 25037668 - 25068380 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01402376_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Ercc3
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001031644.1 NP_001026814.1 13 - 14 2102 115
          GenBank mRNA BC098856.1 - 13 - 14 2102 7379944 115

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1800000232.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Ercc3

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          DNA metabolism protein DNA helicase nucleic acid metabolism protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          nucleotide-excision repair, DNA duplex unwinding
          response to hypoxia
          DNA topological change
          DNA repair
          transcription-coupled nucleotide-excision repair
          nucleotide-excision repair
          transcription from RNA polymerase II promoter
          protein phosphorylation
          apoptotic process
          response to oxidative stress
          protein localization
          response to UV
          UV protection
          nucleotide-excision repair, DNA incision
          hair cell differentiation
          positive regulation of apoptotic process
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          regulation of mitotic cell cycle phase transition
          DNA binding
          ATP-dependent DNA helicase activity
          protein kinase activity
          protein binding
          ATP binding
          GTP binding
          protein C-terminus binding
          DNA-dependent ATPase activity
          transcription factor binding
          RNA polymerase II carboxy-terminal domain kinase activity
          ATPase activity
          dATP binding
          peptide binding
          3'-5' DNA helicase activity
          protein N-terminus binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P127649 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 885667 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 814461 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 334236 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 939110 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 420220 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 278839 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 818557 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 871741 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 174755 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 800339 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 419471 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 788739 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 550337 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 447055 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 841549 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 28846 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 664712 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 443367 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 142190 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 781856 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 590497 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 909826 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 612659 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 53808 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 56946 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 75769 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 170456 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P127649 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P127649 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P127649 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P440905 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 74193 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 61864 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 31130 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10800755 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10800754 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10800747 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10800756 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10800752 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10800758 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10800757 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10800759 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10800751 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10800746 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10800749 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10800750 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10800748 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10800745 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10800753 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10800744 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1374011_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1374011_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1374011_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1374011_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1800001615.rn.1 TC1800000232.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1800001614.rn.1 TC1800000232.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1374011_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1374011_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10800744 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22135275 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1373561 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline