Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01403450_m1
          See other PLSCR2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Plscr2
          Gene Name:
          phospholipid scramblase 2
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.8: 99650350 - 99725514 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01403450_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Plscr2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001014094.1 NP_001014116.1 6 - 7 804 67
          XM_008766450.1 XP_008764672.1 6 - 7 1051 67
          GenBank mRNA BC079090.1 - 6 - 7 804 7123519 67

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0800001290.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Plscr2

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transporter

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P061895 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 395870 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 530700 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 894579 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 256637 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 894475 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 278821 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 573304 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 137324 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 528884 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 694384 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 910953 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 342439 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 698345 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 11450 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 810844 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 180683 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 546118 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 102712 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 57752 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 1773 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P061895 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P061895 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P061895 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P23190 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 10229 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 4567 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10912237 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10912236 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10912233 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10912231 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10912230 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10912234 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10912232 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10912235 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10912229 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1372725_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1372725_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1372725_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1372725_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800009423.rn.1 TC0800001290.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800009424.rn.1 TC0800001290.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800009425.rn.1 TC0800001290.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1372725_at - -
          Rat Expression Set 230 1372725_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10912229 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA963454_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22148988 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1364945 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline