Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01403456_m1
          See other ZFP949 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Zfp949
          Gene Name:
          zinc finger protein 949
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.8: 96356088 - 96380770 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01403456_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Zfp949
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001134531.1 NP_001128003.1 5 - 6 1083 88
          XM_006243508.2 XP_006243570.1 5 - 6 1077 88
          XM_006243510.2 XP_006243572.1 5 - 6 1020 88
          XM_006243511.2 XP_006243573.1 5 - 6 565 88

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0800001259.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length between 86 and 100 3' Most Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          C2H2 zinc finger transcription factor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          regulation of transcription, DNA-templated
          nucleic acid binding
          metal ion binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P152905 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 816771 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 524520 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 356815 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 884182 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 366712 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 846558 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 265299 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 339681 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 713460 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 722267 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 174884 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 69171 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 146031 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 950539 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 775931 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 778353 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 566360 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 20544 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 533238 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 60221 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 5925 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 94720 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P152903 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P152903 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P152903 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10912105 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10912101 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10912104 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10912102 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10912103 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10912100 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10912099 - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800009199.rn.1 TC0800001259.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800009198.rn.1 TC0800001259.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10912099 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22280019 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline