Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01403818_m1
          See other RYK GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Ryk
          Gene Name:
          receptor-like tyrosine kinase
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.8: 111326354 - 111398640 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01403818_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Ryk
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_080402.1 NP_536327.1 14 - 15 1670 59
          XM_008766473.1 XP_008764695.1 14 - 15 1661 59
          GenBank mRNA AY669340.1 - 14 - 15 1670 59
          BC099232.1 - 7 - 8 728 59

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0800001421.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Protein Kinase 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Ryk

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          protein phosphorylation
          signal transduction
          axonogenesis
          axon guidance
          Wnt signaling pathway
          peptidyl-tyrosine phosphorylation
          corpus callosum development
          neuron differentiation
          neuron projection development
          positive regulation of MAPK cascade
          skeletal system morphogenesis
          negative regulation of axon extension involved in axon guidance
          negative chemotaxis
          commissural neuron axon guidance
          protein tyrosine kinase activity
          transmembrane signaling receptor activity
          frizzled binding
          ATP binding
          Wnt-protein binding
          Wnt-activated receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P301805 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 779806 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 923266 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 747674 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 372789 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 634601 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 266098 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 233796 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 576538 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 825498 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 369269 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 232841 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 468834 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 491152 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 821594 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 158989 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 920921 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 786447 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 834921 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 162633 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 666578 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 722785 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 873604 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 224462 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 720963 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 167981 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 107106 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 506272 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 529126 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 617774 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 461237 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 713739 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 534859 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 120224 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 154203 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 599600 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 110731 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 73911 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 372755 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 779860 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 123664 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 932491 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 781471 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 267995 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 971863 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 725795 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 721173 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 356006 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 397169 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 305836 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 71622 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 314470 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 579491 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 912161 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 94906 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 386455 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 81620 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 115705 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 79662 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 145810 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 24587 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 7209 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 3898 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 176842 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 10090 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P301805 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P301805 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P301805 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P301805 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P301799 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 49052 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 12622 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 68552 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 84715 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 63247 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10912610 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10912609 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10912606 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10912603 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10912612 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10912602 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10912604 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10912601 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10912599 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10912608 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10912600 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10912607 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10912605 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10912611 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10912613 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10912598 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1373028_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1371101_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1371101_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1373028_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1373028_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1373028_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1371101_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1371101_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800010341.rn.1 TC0800001421.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1371101_at - -
          Rat Expression Set 230 1371101_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1373028_at - -
          Rat Expression Set 230 1373028_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10912598 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA892268_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI179559_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 20805359 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1350248 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline