Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01404793_m1
          See other PSMD2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Psmd2
          Gene Name:
          proteasome (prosome, macropain) 26S subunit, non-ATPase, 2
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.11: 83934098 - 83944725 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01404793_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Psmd2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001031639.1 NP_001026809.1 16 - 17 2040 63
          GenBank mRNA BC099135.1 - 16 - 17 2040 7455692 63
          FQ216575.1 - 2 - 3 213 63

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1100001934.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Psmd2

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          protease

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          regulation of protein catabolic process
          regulation of catalytic activity
          enzyme regulator activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P060819 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 756678 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 22802 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 560256 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 487503 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 50399 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 829898 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 302926 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 167040 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P060819 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P060819 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P060819 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P234636 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P15715 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 81300 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10755365 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10755373 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10755358 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10755375 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10755369 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10755378 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10755362 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10755370 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10755371 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10755366 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10755364 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10755363 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10755360 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10755361 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10755377 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10755374 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10755367 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10755359 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10755368 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10755372 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10755376 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10755357 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1398858_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1398858_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1398858_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1398858_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1100012534.rn.1 TC1100001934.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1398858_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1398858_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10755357 - -
          Rat Genome U34 Set D37934_g_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI172107_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1353108 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline