Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01405813_m1
          See other SLC39A6 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Slc39a6
          Gene Name:
          solute carrier family 39 (zinc transporter), member 6
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.18: 16523450 - 16543992 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01405813_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Slc39a6
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001024745.1 NP_001019916.1 9 - 10 2242 84
          GenBank mRNA BC097493.1 - 9 - 10 2242 7461645 84

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1800001132.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Transporter 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Slc39a6

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          secondary carrier transporter

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          cellular zinc ion homeostasis
          zinc II ion transmembrane transport
          zinc II ion transmembrane import
          zinc ion transmembrane transporter activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P030696 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 310560 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 964178 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 203374 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 337036 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 336161 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 562722 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 763322 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 51856 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 527620 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 793799 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 273345 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 873358 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 588805 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 484359 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 275958 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 87639 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 94746 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P030696 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P030696 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P030696 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P1019710 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 2558 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 33638 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 48286 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10803521 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10803530 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10803529 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10803524 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10803526 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10803522 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10803528 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10803523 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10803525 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10803527 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10803520 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1386797_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1386797_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1384099_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1384099_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1393162_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1393162_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1384099_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1384099_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1386797_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1393162_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1393162_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1386797_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1800008069.rn.1 TC1800001132.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1386797_at - -
          Rat Expression Set 230 1384099_at - -
          Rat Expression Set 230 1393162_at - -
          Rat Expression Set 230 1384099_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1393162_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1386797_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10803520 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA997670_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1360258 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline