Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01405974_m1
          See other PCDHA12 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Pcdha12
          Gene Name:
          protocadherin alpha 12
          Gene Aliases:
          rCNRv12
          Chromosome Location:
          Chr.18: 30023828 - 30215896 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01405974_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Pcdha12
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_053940.1 NP_446392.1 1 - 2 2394 68
          GenBank mRNA AB113395.1 - 1 - 2 2394 68
          AY573974.1 - 1 - 2 2394 68

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1800000324.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Pcdha12

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          cadherin

          MicroArray Probes:

          Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10801155 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10801162 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10801161 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10801159 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10801160 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10801137 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1393149_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1390821_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1393671_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1393149_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1390821_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1393671_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1800002573.rn.1 TC1800000324.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1800002574.rn.1 TC1800000324.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1390821_at - -
          Rat Expression Set 230 1393149_at - -
          Rat Expression Set 230 1390821_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1393149_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1393671_at - -
          Rat Expression Set 230 1393671_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10801137 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA819900_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI170757_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21282989 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1375791 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_50771 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline