Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01406059_m1
          See other SIL1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Sil1
          Gene Name:
          SIL1 nucleotide exchange factor
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.18: 28067476 - 28301863 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01406059_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Sil1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_199376.1 NP_955408.1 9 - 10 1124 102
          XM_006254542.2 XP_006254604.1 9 - 10 1158 102
          XM_008772024.1 XP_008770246.1 9 - 10 1446 102
          XM_008772025.1 XP_008770247.1 9 - 10 1210 102
          GenBank mRNA BC062050.1 - 9 - 10 1124 5598825 102

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1800001243.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Sil1

          Gene Ontology Categories:

          Function(s)

          protein transport

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P021456 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 939475 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 614578 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 820917 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 648470 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 772103 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 337773 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 534324 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 44637 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 457301 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 954673 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 447332 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 762435 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 323826 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 38635 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 756736 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 444285 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 110996 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 347395 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 234892 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 658530 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 86471 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 662672 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 269766 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 386723 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 226842 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 654079 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 105052 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 677434 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 660795 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 773109 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 44696 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 364558 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 9011 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 541978 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 174032 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 507507 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 654423 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 355889 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 776889 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 752998 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 967861 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 254034 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 448341 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 615068 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 698442 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 767319 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 658000 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 546088 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 812802 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 86167 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 742112 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 618768 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 224728 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 803102 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 278293 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 679037 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 625368 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 837737 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 231994 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 122418 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 106841 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 476650 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 320579 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 413881 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 529995 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 870112 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 796343 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 546725 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 99139 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 105519 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 451749 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 128036 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 960462 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 584528 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 316389 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 712151 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 502562 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 198720 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 201885 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 359618 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 942915 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 148035 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 593668 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 762155 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 901528 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 308700 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 291614 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 313787 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 130413 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 453434 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 651662 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 73414 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 770620 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 410792 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 68598 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 127227 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 674293 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 44393 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 223988 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 594972 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 861992 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 396953 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 87235 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 563623 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 628327 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 406338 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 662907 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 32359 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 498550 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 906856 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 350390 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 455893 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 841040 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 157052 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 274201 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 451917 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 82127 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 478581 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 533372 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 343475 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 447478 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 136059 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 140151 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 142786 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 33537 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 97558 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 53174 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 168870 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 9243 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 54235 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 54600 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 36172 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 13139 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 90078 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 136042 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 109903 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 70549 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 42311 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 106175 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 27081 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P021456 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P021456 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P021456 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P641082 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 18703 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 74392 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 63795 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 50630 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 26412 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 68210 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 49898 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 7434 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 86432 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 55207 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 44117 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 59438 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 83221 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10803872 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10803873 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10803870 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10803871 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10803877 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10803874 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10803875 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10803869 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10803876 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10803868 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1376431_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1376431_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1376431_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1376431_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1800008828.rn.1 TC1800001243.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1376431_at - -
          Rat Expression Set 230 1376431_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10803868 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA998910_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21587750 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1372141 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_55906 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline