Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01406721_m1
          See other RGD735029 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          RGD735029
          Gene Name:
          SEL1 domain containing protein RGD735029
          Gene Aliases:
          Dele
          Chromosome Location:
          Chr.18: 31396898 - 31409914 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01406721_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: RGD735029
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_199493.1 NP_955787.1 11 - 12 1356 74
          XM_006254634.2 XP_006254696.1 11 - 12 1463 74
          GenBank mRNA BC064660.1 - 11 - 12 1356 5623815 74
          FQ211991.1 - 1412 74

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1800000369.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene RGD735029

          Gene Ontology Categories:

          Function(s)

          extrinsic apoptotic signaling pathway via death domain receptors
          regulation of cysteine-type endopeptidase activity involved in apoptotic process

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_42_P585119 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 252267 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 611726 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 322733 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 785018 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 761853 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 230932 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 432986 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 37578 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 437305 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 800152 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 263524 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 176422 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P585119 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P585119 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_42_P585119 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P585119 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 87275 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10801285 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10801272 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10801286 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10801275 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10801274 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10801283 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10801277 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10801273 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10801276 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10801278 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10801284 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10801282 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10801279 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10801281 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10801271 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1381347_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1381347_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1381174_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1382935_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1381174_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1382935_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1381174_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1382935_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1382935_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1381174_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1800002831.rn.1 TC1800000369.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1800002832.rn.1 TC1800000369.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1382935_at - -
          Rat Expression Set 230 1381174_at - -
          Rat Expression Set 230 1381174_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1382935_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10801271 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA818062_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI179397_f_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI178745_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21566523 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1352457 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_50399 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline