Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01407025_m1
          See other WDR55 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Wdr55
          Gene Name:
          WD repeat domain 55
          Gene Aliases:
          LRRG00133, RGD1305640
          Chromosome Location:
          Chr.18: 29605217 - 29608730 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01407025_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Wdr55
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001017932.1 NP_001017932.1 1 - 2 276 88
          GenBank mRNA BC127460.1 - 1 - 2 231 8367400 88

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1800000316.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Wdr55

          Gene Ontology Categories:

          Function(s)

          rRNA processing
          RNA metabolic process
          ribosomal large subunit biogenesis

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P299909 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 920216 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 847871 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 713976 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 269120 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P299909 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P299909 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P299909 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P299909 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 13473 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10801112 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10801108 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10801107 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10801111 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10801113 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10801106 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10801105 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10801109 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10801110 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10801104 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1389062_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1397683_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1397683_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1389062_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1385123_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1385123_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1397683_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1397683_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1800002491.rn.1 TC1800000316.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1800002490.rn.1 TC1800000316.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1800002494.rn.1 TC1800000316.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1800002493.rn.1 TC1800000316.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1389062_at - -
          Rat Expression Set 230 1389062_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1385123_at - -
          Rat Expression Set 230 1385123_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1397683_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1397683_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10801104 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI070067_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA996993_s_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21324688 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline