Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01407179_m1
          See other LCA5L GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Lca5l
          Gene Name:
          Leber congenital amaurosis 5-like
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.11: 36512823 - 36546806 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01407179_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Lca5l
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001017484.1 NP_001017484.1 3 - 4 434 104
          XM_006248178.2 XP_006248240.1 4 - 5 660 104
          XM_006248179.2 XP_006248241.1 5 - 6 762 104
          XM_006248180.2 XP_006248242.1 4 - 5 709 104
          XM_006248181.2 XP_006248243.1 4 - 5 600 104
          XM_006248182.2 XP_006248244.1 3 - 4 498 104
          GenBank mRNA BC082082.1 - 3 - 4 434 7133412 104

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1100001384.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Lca5l

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P974179 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 91437 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 115264 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 121568 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 249100 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 689603 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 194438 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 691512 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 636016 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 153703 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 648707 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 702214 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 965865 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 236377 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 333787 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 729055 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 81320 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 260589 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 689732 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 227617 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 614863 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 375963 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 859980 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 813501 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 2079 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 160862 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 87944 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 86130 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P974179 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P974179 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P974179 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P974179 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 71691 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 103232 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 53369 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10753358 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10753364 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10753366 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10753363 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10753362 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10753365 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10753360 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10753355 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10753356 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10753359 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10753361 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10753354 - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1100008319.rn.1 TC1100001384.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1100008321.rn.1 TC1100001384.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1100008320.rn.1 TC1100001384.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1100008325.rn.1 TC1100001384.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1100008324.rn.1 TC1100001384.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1100008316.rn.1 TC1100001384.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1100008317.rn.1 TC1100001384.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1100008322.rn.1 TC1100001384.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1100008323.rn.1 TC1100001384.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10753354 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1361445 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-j77tp:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline